Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-17F Antibodies

          Invitrogen

          IL-17F Monoclonal Antibody (RN17), Functional Grade, eBioscience™

          3 Published Figures
          3 References
          View all (47) IL-17F antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-17F Monoclonal Antibody (RN17), Functional Grade, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (3)
          IL-17F Antibody in Functional Assay (Functional)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-17F Antibody in Functional Assay (Functional)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-17F Antibody (16-7473-38) in Functional

          Neutralization of Mouse IL-17F Recombinant Protein activity as measured by IL-6 induction in NIH/3T3 cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-17F Antibody in Functional Assay (Functional)
          IL-17F Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-17F Antibody in Neutralization (Neu)
          IL-17F Antibody in Neutralization (Neu)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          16-7473-38

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RN17

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          5 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866311

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody RN17 reacts with and inhibits the bioactivity of mouse IL-17F. IL-17F is a 37kD homodimer of the IL-17 family and a signature Th17 marker. Of all the six IL-17 family members, IL-17F and IL-17A share the strongest homology (50% amino acid identity), and the two genes are located in the same chromosomal region. Recent studies have demonstrated coordinated regulation of IL-17A and IL-17F during Th17 differentiation. Expression of IL-17F and IL-17A has been detected in activated human peripheral blood lymphocytes, specifically by activated human CD4^+ T cells. In addition to IL-17A, differentiated Th17 cells also produce IL-17F and IL-22 upon re-activation. Like IL-17A, IL-17F has been linked with inflammatory diseases. IL-17F and IL-17A expression has been observed in tissue samples from various autoimmune diseases, such as rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, psoriasis, inflammatory bowel disease, and asthma. IL-17F treatment of airway epithelium, vein endothelial cells, and fibroblasts has been reported to induce expression of IL-6, IL-8, GRO-alpha, ENA-78, TGF-beta, MCP-1, G-CSF, GM-CSF, and ICAM-1.

          Like IL-17A, IL-17F is a disulfide-linked homodimeric glycoprotein. The IL-17F homodimer includes a classical cysteine knot motif, which is found also in the TGF-beta, BMP, and NGF superfamilies. The presence of the cysteine knot motif suggested the possibility of a heterodimeric structure, as was reported for TGF-beta and inhibin/activin. Recent reports confirm that co-expression of IL-17F and IL-17A in HEK293 cells results in the formation of biologically active IL-17F/IL-17A heterodimers, in addition to the IL-17F homodimers and IL-17A homodimers. Moreover, activated human CD4^+ T cells were found to produce the IL-17A/F heterodimer, along with the corresponding homodimers. In comparing the relative potency of IL-17A, IL-17F, and IL-17A/F, all three were found to induce GRO-alpha secretion; IL-17A was most potent, followed by IL-17A/F heterodimer, then IL-17F (100fold lower than IL-17A). In the mouse, the IL-17A/F heterodimer (alone or in synergy with TNF-alpha) was found to regulate the expression of IL-6 and KC (mouse homolog of human GRO-alpha); this was found to be dependent on IL-17RA and TRAF6.

          Applications Reported: This monoclonal antibody reacts with and inhibits the bioactivity of mouse IL-17F.

          Applications Tested: The ND50 of RN17 as measured by the inhibition of mouse IL-6 induction in NIH/3T3 cells is 1-6 µg/mL in the presence of 4 µg/mL of recombinant mouse IL-17F. Neutralization dose will vary depending on assay method, cytokine concentration, and cell type. This antibody should be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          IL-17F (Interleukin 17F, CTLA-8)) is a cytokine belonging to the IL-17 family that is produced by inflammatory cells such as activated T cells, mast cells, and basophils. IL-17F is involved in allergic airway inflammation, and can induce several cytokines, chemokines, and adhesion molecules in bronchial epithelial cells, vein endothelial cells, fibroblasts, and eosinophils. IL-17F may be secreted as a homodimer, or a heterodimer with IL17A. It acts by binding to the type I receptor, IL-17R, aiding recruitment of monocytes and neutrophils at the site of inflammation by increasing chemokine production. IL-17F also stimulates induction of other pro-inflammatory cytokines TNF alpha, IL-1 beta, IL-6, and IL-8, and reports strongly suggest the involvement of IL-17 in several chronic inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis. TGF-beta (differentiation) and IL-23 (expansion) are required for induction and maintenance of Th17 (IL-17 producing) cells, which in turn induce the other pro-inflammatory cytokines. IL-17F is produced, and exists, as a homo-dimer, with homology to a herpes virus early protein, is one of the six members (IL-17A-F) of this cytokine family, and is well characterized and highly expressed by activated effector memory T cells. IL-17F has been found to inhibit the angiogenesis of endothelial cells and induce endothelial cells to produce IL2, TGFB1/TGFB, and monocyte chemoattractant protein-1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine; cytokine; IL-17F; IL-24; ILN; Interleukin; interleukin-24; Interleukin17F; mutant IL-17F; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IL-17F

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q7TNI7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 257630

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity cytokine receptor binding protein binding cytokine binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production positive regulation of antimicrobial peptide production inflammatory response negative regulation of angiogenesis regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production regulation of interleukin-2 production regulation of interleukin-6 production regulation of interleukin-8 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of lymphotoxin A production positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium cartilage development interleukin-17-mediated signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 1 production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vnqbn:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0