Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PDGFRB (CD140b) Antibodies

          Invitrogen

          CD140b (PDGFRB) Monoclonal Antibody (APB5), APC, eBioscience™

          24 Published Figures
          30 References
          View all (89) PDGFRB (CD140b) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD140b (PDGFRB) Monoclonal Antibody (APB5), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (24)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 25

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD140b (PDGFRB) Antibody (17-1402-80) in Flow

          Staining of the NIH/3T3 cell line with 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control APC (Product # 17-4321-81) (blue histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD140b (PDGF Receptor b) APC (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD140b (PDGFRB) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-1402-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 29 publications 29 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fish, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          APB5

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1548752

          Product Specific Information

          Description: The APB5 monoclonal antibody reacts with the mouse CD140b molecule, the beta chain of the platelet derived growth factor receptor (PDGF receptor). PDGFRb is a receptor tyrosine kinase that forms dimers on the surface upon ligand binding and phosphorylates substrates. Dimers of PDGFR consist of either homodimers of alpha/alpha, beta/beta, or heterodimers of alpha/beta and serve as a substrate for its kinase activity. CD140b is expressed by embryonic tissues and mesenchymal-derived cells of the adult mouse tissues. The PDGFR beta chain is reported to play a significant role in formation of fibrous atherosclerotic lesions.

          Applications Reported: This APB5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This APB5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of NIH 3T3 cell line. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          PDGFRB is a receptor tyrosine kinase and has been implicated in atherogenesis and in cell transformation by the SIS oncogene. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. The gene is flanked on chromosome 5 by the genes for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and macrophage-colony stimulating factor receptor; all three genes may be implicated in the 5-q syndrome. A translocation between chromosomes 5 and 12, that fuses PDGFRB (CD140b) to that of the translocation, ETV6, leukemia gene, results in chronic myeloproliferative disorder with eosinophilia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: beta platelet-derived growth factor receptor; beta-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member B; CD140b antigen; PDGF beta chain; PDGF Receptor beta; PDGF-R-beta; PDGFR-beta; platelet-derived growth factor receptor 1; unnamed protein product; V1-Pdgfrb

          View more View less

          Gene Aliases: CD140b; Pdgfr; PDGFR-1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P05622

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 18596

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity platelet-derived growth factor-activated receptor activity platelet-derived growth factor beta-receptor activity GTPase activator activity receptor binding platelet-derived growth factor receptor binding protein binding ATP binding kinase activity enzyme binding protein kinase binding vascular endothelial growth factor binding phosphatidylinositol 3-kinase binding platelet-derived growth factor binding phospholipase C activator activity
          Process(es)
          angiogenesis blood vessel development in utero embryonic development kidney development tissue homeostasis glycosaminoglycan biosynthetic process signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis adrenal gland development positive regulation of cell migration regulation of actin cytoskeleton organization positive regulation of collagen biosynthetic process positive regulation of Rho protein signal transduction cell migration involved in vasculogenesis intracellular signal transduction metanephric mesenchymal cell migration platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway positive regulation of metanephric mesenchymal cell migration by platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway aorta morphogenesis cellular response to platelet-derived growth factor stimulus positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway response to hydrogen peroxide positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of mitotic nuclear division protein autophosphorylation platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation embryonic organ development positive regulation of smooth muscle cell proliferation skeletal system morphogenesis smooth muscle tissue development regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of chemotaxis positive regulation of protein kinase B signaling cardiac myofibril assembly cell chemotaxis lung growth cardiac vascular smooth muscle cell differentiation cell migration involved in coronary angiogenesis retina vasculature development in camera-type eye cellular response to hydrogen peroxide positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade smooth muscle cell chemotaxis metanephric glomerular mesangium development metanephric glomerular mesangial cell proliferation involved in metanephros development metanephric glomerular capillary formation positive regulation of calcium ion import ruffle assembly response to ceramide positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of hepatic stellate cell activation positive regulation of DNA biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0