Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-21 Antibodies

          Invitrogen

          IL-21 Monoclonal Antibody (FFA21), APC, eBioscience™

          3 Published Figures
          8 References
          View all (43) IL-21 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-21 Monoclonal Antibody (FFA21), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (3)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-21 Antibody (17-7211-80) in Flow

          Intracellular staining of Th17-polarized BALB/c splenocytes with Anti-Mouse CD4 eFluor® 450 (Product # 48-0042-82) and 0.125 µg of Anti-Mouse IL-21 APC. Cells were polarized for 9 days and then treated for 5 hours with Brefeldin A alone (Product # 00-4506-51) (left) or PMA/Ionomycin and Brefeldin A (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-7211-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 8 publications 8 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          FFA21

          Conjugate

          APC APC APC
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • Functional Grade
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2016640

          Product Specific Information

          Description: This FFA21 monoclonal antibody reacts with mouse interleukin-21 (IL-21). IL-21 is a 17 kDa immunomodulatory cytokine produced mainly by NKT, T helper (Th) 17 and T follicular helper (TFH) cells. In TFH cells, IL-21 expression leads to autocrine signaling through the IL-21 receptor (IL-21R) and STAT3, which leads to additional transcriptional activation by Bcl6. As with IFN gamma for Th1, IL-4 for Th2 and IL-17A for Th17, IL-21 is critical for TFH cell effector function. This cytokine plays a role in T cell-dependent B cell differentiation into plasma cells and memory cells, stimulation of IgG production and induction of apoptotic signaling in naive B cells.

          In Th17 cells, IL-21 expression and autocrine feedback through STAT3, IRF4 and ROR gamma t lead to upregulation of the IL-23R, thereby preparing Th17 cells for maturation and maintenance by the inflammatory cytokine IL-23. While upregulating IRF4 and ROR gamma t, IL-21 also mediates the downregulation of Foxp3. High levels of IL-21 are present in chemically-induced colitis models. IL-21-deficient mice are protected from developing colitis upon chemical treatment by their inability to upregulate Th17-associated molecules.

          Preliminary data suggest that clone FFA21 recognizes a different epitope than anti-mouse IL-21 clone mhalx21 (Product # 51-7213-82).

          Applications Reported: This FFA21 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This FFA21 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis on Th17-polarized splenocytes restimulated with PMA, Ionomycin and Brefeldin A for 5 hours. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IL-21 is a 17 kDa immunomodulatory cytokine produced mainly by Natural Killer Cells (NKT), T helper (Th) 17 and T follicular helper (TFH) cells. In TFH cells, IL-21 expression leads to autocrine signaling through the IL-21 receptor (IL-21R) and STAT3, which leads to additional transcriptional activation by Bcl6. As with IFN gamma for Th1 and IL-4 for Th2 cells, IL-21 is critical for TFH cell development and effector function. IL-21 plays a role in T cell-dependent B cell differentiation into plasma cells and memory cells, stimulation of IgG production and induction of apoptotic signaling in naive B cells. In Th17 cells, IL-21 expression and autocrine feedback through STAT3, IRF4 and ROR gamma t lead to upregulation of the IL-23R, thereby preparing Th17 cells for maturation and maintenance by the inflammatory cytokine IL-23. While upregulating IRF4 and ROR gamma t, IL-21 also mediates the downregulation of Foxp3. IL-21 deficient mice are protected from developing colitis upon chemical treatment by their inability to upregulate Th17-associated molecules. In comparison, elevated levels of IL-21 are present in chemically-induced colitis mouse models.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CX2; il 21; ILN; Interleukin; Interleukin21; mIL21

          View more View less

          Gene Aliases: IL-21

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9ES17

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 60505

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor binding interleukin-2 receptor binding
          Process(es)
          B cell apoptotic process positive regulation of cytokine production germinal center B cell differentiation positive regulation of immunoglobulin production positive regulation of natural killer cell cytokine production immune response tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of cell proliferation response to virus positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of natural killer cell differentiation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of B cell differentiation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity cell development cell maturation positive regulation of lymphocyte activation T follicular helper cell differentiation cellular response to virus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0