Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IRF8 Antibodies

          Invitrogen

          IRF8 Monoclonal Antibody (V3GYWCH), APC, eBioscience™

          7 Published Figures
          20 References
          View all (28) IRF8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IRF8 Monoclonal Antibody (V3GYWCH), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IRF8 Antibody (17-9852-80) in Flow

          Surface staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD123 FITC (Product # 11-1239-42) followed by intracellular staining with 0.125 µg of Mouse IgG1 K Isotype Control APC (Product # 17-4714-81) (left) or 0.125 µg of Anti-Human/Mouse IRF8 APC (right) using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Cells in the monocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-9852-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 19 publications 19 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          V3GYWCH

          Conjugate

          APC APC APC
          • Alexa Fluor 488 
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573317

          Product Specific Information

          Description: The V3GYWCH monoclonal antibody reacts with human and mouse interferon regulatory factor 8 (IRF8; ICSBP). IRF8 is a 50 kDa transcription factor that plays a critical role in the development of dendritic cells (DC). Specifically, IRF8 is essential in the development and differentiation of plasmacytoid DC (pDC) and CD8a+ DC. IRF8-/- mice are deficient in both pDC and CD8a+ DC populations. CD8a- DC are present in normal numbers in IRF8-/- mice but fail to mature upon Toll-like receptor signaling and are functionally impaired in response to in vivo microbial stimulation. IRF8 deficiency does not affect the frequency or viability of DC precursors and as a result retroviral IRF8 transduction restores pDC development from DC progenitors in IRF8-/- mice.

          Applications Reported: This V3GYWCH antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This V3GYWCH antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol B: One-step protocol: intracellular (nuclear) proteins located under the Resources Tab online. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IRF8 (interferon regulatory factor 8) is a transcriptional activator or repressor. It specifically binds to the upstream regulatory region of type I IFN and IFN-inducible MHC class I genes. IRF8 plays a negative regulatory role in cells of the immune system. It is involved in CD8+ dendritic cell differentiation by forming a complex with the BATF-JUNB heterodimer in immune cells. This leads to recognition of AICE sequence, an immune-specific regulatory element, followed by cooperative binding of BATF and IRF8 and activation of the genes. Mutations in the gene can result in immunodeficiencey 32A and 32B.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Icsbp1; interferon consensus sequence binding protein 1; interferon consensus sequence binding protein; putative; interferon consensus sequence-binding protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: H-ICSBP; ICSBP; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; IRF-8; Myls

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q02556, (Mouse) P23611

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3394, (Mouse) 15900

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter plasmacytoid dendritic cell differentiation lymphocyte activation involved in immune response germinal center B cell differentiation follicular B cell differentiation immune system process regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter phagocytosis immune response response to bacterium lymphocyte differentiation myeloid cell differentiation regulation of type I interferon production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-12 production defense response to bacterium defense response to protozoan positive regulation of apoptotic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma dendritic cell differentiation defense response to other organism
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0