Search
Search

| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) |
|---|---|---|
| 17226-012105 | 10 mm | 2,1 mm |
| 17226-032130 | 30 mm | 2,1 mm |
| 17226-154630 | 150 mm | 4,6 mm |
| 17226-153030 | 150 mm | 3 mm |
| 17226-152130 | 150 mm | 2,1 mm |
| 17226-104630 | 100 mm | 4,6 mm |
| 17226-103030 | 100 mm | 3 mm |
| 17226-102130 | 100 mm | 2,1 mm |
| 17226-052130 | 50 mm | 2,1 mm |
| 17226-014005 | 10 mm | 4,6 mm |
| 17226-013005 | 10 mm | 3 mm |
Améliorez la vitesse de séparation et la résolution tout en conservant des pertes de charge faibles grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C8. Les particules à noyau solide de 2,6 μm, d’une grande robustesse, garantissent une haute efficacité et permettent la compatibilité avec les plateformes HPLC et UHPLC. La phase greffée C8 à couverture élevée fournit une rétention optimale des analytes avec une hydrophobicité modérée. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.