Refroidisseurs à circulation ThermoChill I
Le produit réel peut varier
Thermo Scientific™

Refroidisseurs à circulation ThermoChill I

Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700W ou2391 BTU. Les caractéristiques innovantes du ThermoChill I optimisent la fiabilité du produit.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférencePuissance de refroidissementCommunicationsType de pompeAlimentation électrique
196211120000Jusqu’à 700 wattsRS 232PD1 (pompe à déplacement positif)115 V/60 Hz
196211010000Jusqu’à 700 wattsNéantPD1 (pompe à déplacement positif)115 V/60 Hz
196214010000Jusqu’à 700 wattsNéantMDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)115 V/60 Hz
196214120000Jusqu’à 700 wattsRS 232MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)115 V/60 Hz
196221010000Jusqu’à 600 wattsNéantPD1 (pompe à déplacement positif)230 V/50 Hz
196221120000Jusqu’à 600 wattsNéantPD1 (pompe à déplacement positif)230 V/50 Hz
196224010000Jusqu’à 600 wattsNéantMDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)230 V/50 Hz
196224120000Jusqu’à 600 wattsNéantMDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)230 V/50 Hz
Référence 196211120000
Prix (EUR)
-
Puissance de refroidissement:
Jusqu’à 700 watts
Communications:
RS 232
Type de pompe:
PD1 (pompe à déplacement positif)
Alimentation électrique:
115 V/60 Hz

Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700 W ou 2 391 BTU, grâce aux refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill I.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.

  • Accès aisé pour le remplissage.
  • Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité.
  • Thermostat numérique intuitif.
  • Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
  • Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
  • Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport.
  • Dimensions : 60,5 x 35,6 x 58,4 cm (23,8 x 14,0 x 23,0 in)
  • En option : communications numériques type RS232 ou RS485
Spécifications
Certifications/ConformitéCE marked/UL listed
CommunicationsRS 232
Fréquence60 Hz
ModèleThermoChill I LR
Type de pompePD1 (pompe à déplacement positif)
RéfrigérantR134A
Température (point de consigne)-10°C à +30°C
Stabilité de la température± 0,5°C
Tension115 V
Puissance de refroidissementJusqu’à 700 watts
Alimentation électrique115 V/60 Hz
Débit5.3 L/min.
Gamme de températures-10°C à +30°C
Unit SizeEach