Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD105 (Endoglin) Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Endoglin/CD105 (Angiogenesis Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (ENG/8069R)

          View all (112) CD105 (Endoglin) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Endoglin/CD105 (Angiogenesis Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (ENG/8069R)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Endoglin/CD105 (Angiogenesis Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Endoglin/CD105 (Angiogenesis Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Endoglin/CD105 (Angiogenesis Marker) Antibody (2022-RBM11-P0) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human placenta stained with Endoglin/CD105 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ENG/8069R) Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Endoglin/CD105 (Angiogenesis Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          2022-RBM11-P0

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ENG/8069R

          Immunogen

          Recombinant fragment of human Endoglin protein (exact sequence is proprietary)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive Control: A431 or HL-60 cells. Human placenta. HeLa

          Cellular Location: Cell surface.

          Target Information

          CD105 or Endoglin is a Type I transmembrane protein, which is highly expressed on human vascular endothelial cells. It exists on an O- and N-glycosylated homodimer. Up regulation of endoglin expression has been demonstrated in tumor vasculature and proliferating cells, suggesting that it is a proliferation associated endothelial marker. CD105 binds to TGF beta 1 and 3 with high affinity but not to TGF beta 2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD105 antigen; circulating isoform of endoglin TGF-beta receptor type III; endoglin precursor; ORW; soluble endoglin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: END; HHT1; ORW1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P17813

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2022

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity type II transforming growth factor beta receptor binding protein binding galactose binding glycosaminoglycan binding coreceptor activity receptor activator activity type I transforming growth factor beta receptor binding BMP binding identical protein binding protein homodimerization activity activin binding transforming growth factor beta binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter patterning of blood vessels vasculogenesis response to hypoxia negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping sprouting angiogenesis positive regulation of systemic arterial blood pressure outflow tract septum morphogenesis epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation endocardial cushion morphogenesis cardiac ventricle morphogenesis cardiac atrium morphogenesis ventricular trabecula myocardium morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of gene expression regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cell migration regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway central nervous system vasculogenesis extracellular matrix disassembly regulation of cell adhesion negative regulation of cell migration BMP signaling pathway negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of BMP signaling pathway dorsal aorta morphogenesis wound healing regulation of cell proliferation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter smooth muscle tissue development artery morphogenesis venous blood vessel morphogenesis cell motility positive regulation of protein kinase B signaling atrial cardiac muscle tissue morphogenesis cell chemotaxis positive regulation of SMAD protein import into nucleus negative regulation of SMAD protein import into nucleus detection of hypoxia endocardial cushion to mesenchymal transition vascular smooth muscle cell development positive regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation positive regulation of vascular smooth muscle cell differentiation atrioventricular canal morphogenesis regulation of cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-nct7h:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0