Tampón de unión suave de Ag/Ac Pierce™, pH 8,0
Thermo Scientific™

Tampón de unión suave de Ag/Ac Pierce™, pH 8,0

Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce aseguran un alto rendimiento en la purificación de anticuerposMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
210123,75 L
210201 l
Número de catálogo 21012
Precio (MXN)
-
Cantidad:
3,75 L
Pedido a granel o personalizado
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce aseguran un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los la proteína A y la proteína G en agarosa granulada.El sistema de tampón de elución y unión suave Ag/Ac actúa en unas condiciones prácticamente neutras y de alta salinidad en la elución, lo que permite la elución de anticuerpos (u otras proteínas) lábiles y sensibles a partir de un sistema de afinidad sin desnaturalización ni inactivación.El tampón de unión sin fosfato de este sistema es un sustituto necesario para el tampón de unión para proteína A (pH 8), que precipita con el tampón de elución suave Ag/Ac.

Características comunes de todos los tampones de elución y unión IgG Thermo Scientific Pierce:

•Listos para usar: soluciones cuidadosamente formuladas y prefiltradas una vez
•Tres tampones de unión: optimizados para la proteína A, la proteína G o proteína A/G
•Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro)
•Versátil: los tampones de elución son adecuados para la purificación por afinidad anticuerpo-antígeno

Productos disponibles para cada método de purificación de anticuerpos:
•Tampón de unión IgG para proteína A: pH 8,0; a base de fosfato, contiene glicerol y EDTA
•Tampón de unión IgG para proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato, contiene EDTA
•Tampón de unión IgG para proteína G: pH 5,0, contiene un 0,02 % de azida de sodio
•Tampón de elución IgG: pH 2,8; a base de aminas
•Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0, sin fosfato, contiene un 0,05 % de azida de sodio
•Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6, alta concentración de sal (fuerza iónica)

Productos relacionados
Tampón de elución suave Ag/Ac Pierce™, pH 6,6
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialTampón de unión
Almacenamiento recomendadoAl recibirlo, guárdelo a 4 °C
Forma físicaLíquido
Línea de productosPierce, Pierce
Cantidad3,75 L
pH8
Unit SizeEach