DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Thermo Scientific™

DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format

Thermo Scientific Pierce DSS, también denominado suberato de disucinimidil, es un entrecruzador no escindible y permeable a la membrana queMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
2165550 mg
A3926710 x 2 mg
215551 g
Número de catálogo 21655
Precio (MXN)
-
Cantidad:
50 mg
Pedido a granel o personalizado
Thermo Scientific Pierce DSS, también denominado suberato de disucinimidil, es un entrecruzador no escindible y permeable a la membrana que contiene un éster de N-hidroxisucinimida (NHS) reactivo a la amina en cada extremo de un agente separador de 8 átomos de carbono.

Los ésteres NHS reaccionan con las aminas primarias a un pH 7-9 para formar enlaces amida estables, junto con la liberación del grupo de salida de N-hidroxisucinimida. Las proteínas, incluidos los anticuerpos, suelen tener varias aminas primarias en la cadena lateral de residuos de lisina (K) y el extremo N de cada polipéptido que están disponibles como dianas para los reactivos de entrecruzamiento de ésteres de NHS. DSS se disuelve primero en un disolvente orgánico como DMF o DMSO, y luego se añade a la reacción de entrecruzamiento acuosa. BS3, el análogo soluble en agua de DSS, también está disponible para aplicaciones que requieren un entrecruzador hidrófilo (por ejemplo, para realizar el entrecruzamiento en la superficie celular). DSS y BS3 tienen una actividad idéntica de entrecruzamiento respecto a las aminas primarias.

Características del suberato de disucinimidil:

• Grupos reactivos: Éster de NHS (ambos extremos)
• Reactivo a: grupos amino (aminas primarias)
• El éster Sulfo-NHS es reactivo a aminas reacciona rápidamente con cualquier molécula que contenga una amina primaria
• Membrana permeable, permitiendo el entrecruzamiento intracelular
• El reactivo cristalino de alta pureza se puede utilizar para crear conjugados de alta pureza.
• No escindible
• Insoluble en agua (disolver primero en DMF o DMSO); en comparación con BS3 (Sulfo-DSS)

Aplicaciones:
• Entrecruzamiento químico de proteínas intracelulares antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
• Interacciones de proteínas fijas para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
• Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
• Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas

Propiedades de DSS
• Nombres alternativos: Suberato de disucinimidil
• Fórmula molecular: C16H20N2O8
• Peso molecular: 368,35
• Longitud del brazo del separador: Å (8 átomos)
• Número CAS: 68528-80-3
• Grupos reactivos: Ésteres NHS, reaccionan con aminas primarias a pH 7,0–9,0

Especificaciones de DSS
Fabricamos DSS con las mejores especificaciones posibles para producir los bioconjugados más específicos, garantizar la integridad de los datos y proporcionarle el mayor grado de uniformidad. Cada lote de entrecruzador DSS se prueba para cumplir las siguientes especificaciones mínimas:
• Identidad: Los barridos de infrarrojos muestran solo los picos característicos de la estructura y de los grupos funcionales de DSS
• Pureza: > 90 % mediante RMN cuantitativa (el estándar más elevado de pureza en el entrecruzado)
• Solubilidad: > 9,2 mg/ml en DMF y DMSO, solución transparente e incolora

Referencias de productos
Guía de aplicación entrecruzada: búsqueda de referencias literarias recientes para este producto

Productos relacionados
BS3 (bis(sulfosucinimidil)suberato)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Permeabilidad celularSí
DescripciónDSS
FormularioPolvo
Método de etiquetadoEtiqueta química
Peso molecular368.35
PegiladoNo
Línea de productosPierce
Cantidad50 mg
Fracción reactivaÉster NHS
Condiciones de envíoAmbiente
SolubilidadDMF, DMSO
Longitud del brazo del separador11,4 Å
Soluble en aguaNo
Reactividad químicaAmina-amina
CleavableNo
Tipo de enlace cruzadoHomobifuncionales
FormatoEstándar, uso único
Tipo de productoEntrecruzador
SeparadorMedio (de 10 a 30 Å)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.

Preguntas frecuentes

Will the DSS crosslinked product become unlinked as a result of boiling, incubation with SDS, high salt, high or low pH or any other means?

No. DSS crosslinks are amide bonds (same as peptide bonds).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What is the recommended buffer for optimal DSS crosslinking?

We recommend the following buffers: 20 mM sodium phosphate, 0.15 M NaCl, PBS, pH 7.5. Or HEPES, bicarbonate-carbonate and borate buffers may be substituted for PBS. Nearly any non-amine buffer pH 7-8 can be used.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What is the difference between DSS and BS3 crosslinkers?

BS3 is the water-soluble analogue of DSS (i.e., DSS is the membrane-permeable analog of BS3). DSS is water-insoluble and membrane-permeable, so it can be used for both intracellular and cell surface crosslinking. BS3 is water-soluble and membrane-impermeable, so it can be used for cell-surface crosslinking.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What buffers are not recommended for DSS crosslinking?

Any buffer containing primary amines (Tris, glycine, lysine, and ethanolamine) will not work. Glutathione- and imidazole-containing buffers are also not recommended.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What are the reactive groups in the DSS crosslinking reagent and what are they reactive toward?

The reactive groups are NHS esters that are reactive toward primary amines.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Citations & References (7)

Citations & References
Abstract
Anti-human activin receptor-like kinase 1 (ALK1) antibody attenuates bone morphogenetic protein 9 (BMP9)-induced ALK1 signaling and interferes with endothelial cell sprouting.
Authors:van Meeteren LA, Thorikay M, Bergqvist S, Pardali E, Stampino CG, Hu-Lowe D, Goumans MJ, ten Dijke P
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:22493445
'Genetic and molecular studies suggest that activin receptor-like kinase 1 (ALK1), a transforming growth factor ß (TGF-ß) type I receptor, and endoglin, a TGF-ß co-receptor, play an essential role in vascular development and pathological angiogenesis. Several agents that interfere with ALK1 and endoglin function are currently in clinical trials for ... More
The MUC1-C oncoprotein binds to the BH3 domain of the pro-apoptotic BAX protein and blocks BAX function.
Authors:Ahmad R, Alam M, Rajabi H, Kufe D
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:22544745
'The pro-apoptotic BAX protein contains a BH3 domain that is necessary for its dimerization and for activation of the intrinsic apoptotic pathway. The MUC1 (mucin 1) heterodimeric protein is overexpressed in diverse human carcinomas and blocks apoptosis in the response to stress. In this study, we demonstrate that the oncogenic ... More
Crossveinless 2 regulates bone morphogenetic protein 9 in human and mouse vascular endothelium.
Authors:Yao Y, Jumabay M, Ly A, Radparvar M, Wang AH, Abdmaulen R, Boström KI,
Journal:Blood
PubMed ID:22474252
The importance of morphogenetic proteins (BMPs) and their antagonists in vascular development is increasingly being recognized. BMP-4 is essential for angiogenesis and is antagonized by matrix Gla protein (MGP) and crossveinless 2 (CV2), both induced by the activin receptor like-kinase 1 (ALK1) when stimulated by BMP-9. In this study, however, ... More
Crosslinking-MS analysis reveals RNA polymerase I domain architecture and basis of rRNA cleavage.
Authors:Jennebach S, Herzog F, Aebersold R, Cramer P
Journal:Nucleic Acids Res
PubMed ID:22396529
RNA polymerase (Pol) I contains a 10-subunit catalytic core that is related to the core of Pol II and includes subunit A12.2. In addition, Pol I contains the heterodimeric subcomplexes A14/43 and A49/34.5, which are related to the Pol II subcomplex Rpb4/7 and the Pol II initiation factor TFIIF, respectively. ... More
Binding of calmodulin to the D2-dopamine receptor reduces receptor signaling by arresting the G protein activation switch.
Authors:Bofill-Cardona E, Kudlacek O, Yang Q, Ahorn H, Freissmuth M, Nanoff C
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:10926927
Signaling by D(2)-dopamine receptors in neurons likely proceeds in the presence of Ca(2+) oscillations. We describe here the biochemical basis for a cross-talk between intracellular Ca(2+) and the D(2) receptor. By activation of calmodulin (CaM), Ca(2+) directly inhibits the D(2) receptor; this conclusion is based on the following observations: (i) ... More