Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FOXO1 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Monoclonal Antibody (FOXO1/9792)

          View all (84) FOXO1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Monoclonal Antibody (FOXO1/9792)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Antibody (2308-MSM2-P0) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human brain stained with FOXO1 Mouse Monoclonal Antibody (FOXO1/9792). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          FOXO1 (Forkhead box O1) (Transcription Factor) Monoclonal Antibody (FOXO1/9792)

          Product Details

          2308-MSM2-P0

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          FOXO1/9792

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa 450-650) of human FOXO1 protein (exact sequence is proprietary).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          FOXO1 (FKHR, ForKHead Box 01) is a member in a subfamily of the forkhead homeotic gene family of transcription factors. Recent experiments have shown that FOXO1 can act as either a coactivator or a corepressor of nuclear receptor activity that is mediated through the LXXLL motif found in the carboxyl terminal region of the FKHR protein. Association of FOXO1 with PAX3 has been implicated in alveolar rhabdomyosarcoma. Recent studies link the anti-tumor activity of FOXO1, the process of autophagy and myogenic growth and differentiation. FOXO1 is the main target of insulin signaling that regulated the metabolic homeostasis in response to oxidative stress. FOXO1 binds to the insulin response element (IRE) with consensus sequence 5'-TT[G/A]TTTTG-3' and the related Daf-16 family binding element (DBE) with consensus sequence 5'- TT[G/A]TTTAC-3'. FOXO1 is a regulator of redox balance, osteoblast numbers and controls bone mass. Further, FOXO1 orchestrates the endocrine function of the skeleton in regulating glucose metabolism, and suppresses the transcriptional activity of RUNX2, an upstream activator of osteocalcin/BGLAP. In hepatocytes, FOXO1 promotes gluconeogenesis by acting together with PPARGC1A to activate the expression of genes such as IGFBP1, G6PC and PPCK1. FOXO1 is an important regulator of cell death acting downstream of CDK1, PKB/AKT1 and SKT4/MST1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Forkhead box protein O1; Forkhead box protein O1A; Forkhead in rhabdomyosarcoma; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma; FOX01A

          View more View less

          Gene Aliases: FKH1; FKHR; FOXO1; FOXO1A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12778

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2308

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding nucleic acid binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding sequence-specific DNA binding protein phosphatase 2A binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter blood vessel development temperature homeostasis cellular glucose homeostasis gluconeogenesis regulation of gluconeogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein acetylation autophagy apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus insulin receptor signaling pathway cellular response to starvation gene expression positive regulation of autophagy cell differentiation response to insulin cellular response to insulin stimulus negative regulation of stress-activated MAPK cascade positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process cellular response to oxidative stress regulation of cell proliferation glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process fat cell differentiation negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of protein catabolic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of insulin secretion canonical Wnt signaling pathway regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter cellular response to cold response to fatty acid cellular response to hyperoxia cellular response to nitric oxide negative regulation of canonical Wnt signaling pathway energy homeostasis neuronal stem cell population maintenance negative regulation of cardiac muscle hypertrophy in response to stress regulation of neural precursor cell proliferation regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline