Kit de ensayo de proteínas BCA de Pierce™ compatible con agentes de reducción
Thermo Scientific™

Kit de ensayo de proteínas BCA de Pierce™ compatible con agentes de reducción

Este kit de ensayo de proteínas BCA es una versión compatible con agentes reductores de nuestro popular ensayo de proteínasMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
23250275 mL
Número de catálogo 23250
Precio (MXN)
-
Cantidad:
275 mL
Pedido a granel o personalizado
Este kit de ensayo de proteínas BCA es una versión compatible con agentes reductores de nuestro popular ensayo de proteínas Pierce BCA. El kit le permite medir la concentración de proteínas en muestras que contienen los agentes reductores de disulfuro.

Compare todos los ensayos de proteínas BCA disponibles ›

Las características del kit de ensayo de proteínas BCA compatible con el agente reductor incluyen:
• Compatible: muestras de ensayo que contienen hasta 5 mM de DTT, 35 mM de BME o 10 mM de TCEP
• Tecnología BCA: una ligera modificación del protocolo estándar de ensayo de proteínas BCA (incubación de 15 minutos con reactivo de compatibilidad); no se requieren pasos de precipitación
• Volumen de muestra: solo se requieren muestras de 25 µl (kit estándar) o menos de 10 µl (kit de microplacas)
• Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas a 562 nm
• Uniformidad excelente: demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión de colorante
• Intervalo del ensayo: rango de trabajo lineal para BSA de 125 a 2000 µg/ml

El kit de ensayo de proteínas BCA y compatible con agentes de reducción (BCA-RAC) proporciona todas las ventajas del ensayo BCA original, además de la compatibilidad con los agentes reductores de disulfuro en concentraciones utilizadas habitualmente en tampones de muestras de proteínas. Esta adaptación especial del método de ensayo de proteínas BCA Pierce permite realizar mediciones precisas de la concentración de proteínas para muestras que contengan DTT, BME o TCEP. Este kit de proteínas BCA compatible con agentes de reducción amplía la ya amplia compatibilidad de reactivos del protocolo del ensayo de proteínas BCA para incluir casi todos los tipos de componentes comúnmente presentes en muestras de investigación con proteínas.

Productos relacionados
Kit de ensayo de proteínas de proteínas BCA de microplacas Pierce compatible con agentes de reducción
Ensayo BCA-RAC Pierce de placas de 96 pocillos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ensayoEnsayo de BCA
DescripciónKit de ensayo de proteínas en tubo BCA Pierce, compatible con agentes reductores (RAC)
Para utilizar con (aplicación)Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo)Espectrofotómetro, lector de microplacas
Línea de productosPierce
Tipo de productoEnsayo de cuantificación de proteínas
Cantidad275 mL
EspecificidadSin especificidad
Suficiente para250 ensayos en tubo
Método de detecciónColorimétrico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Suficiente para: 250 ensayos de tubos con muestras de 25 µl
• Reactivo BCA A, 250 ml
• Reactivo BCA B, 25 ml
• Reactivo compatible, 10 x 20 mg
• Tampón de reconstitución, 15 ml
• Ampollas estándar de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml

Almacenar a temperatura ambiente

Preguntas frecuentes

Which Thermo Scientific protein assay is the best or the most reliable?

The choice of protein assay is dependent on preferences related to assay speed, accuracy and sensitivity, as well as interfering substances in the sample to be assayed. BCA has less protein-to-protein variation, is compatible with most detergents, and has larger working range. Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit (Cat. No. 23236) is compatible with reducing sugars, is more sensitive and is faster and easier to use. For a comparison of different protein assays and compatible reagents, see our Tech Tip: Protein Quantitation Assay Compatibility Table (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/Application-Notes/TR0068-Protein-assay-compatibility.pdf).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Quantitation Support Center.

Can the compatibility reagent in the BCA-RACE kit be stored after reconstitution and reused?

The reconstituted compatibility reagent is stable for 8 hours when stored at 4 degrees C protected from light.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

How many assays can be performed with each BCA-RAC kit?

The BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible (Cat. No. 23250) has sufficient reagents for 250 samples or standards of 25µL each, and the Microplate BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible (Cat. No. 23252) can be used to assay 1,000 samples or standards of 9µL each.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Can I increase the volumes of the sample and compatibility reagent in the microplate assay when using the BCA-RAC?

No. Increasing the sample and compatibility reagent volumes will require increasing the BCA working reagent, resulting in a volume that exceeds the well capacity. There must be space remaining in the well to allow mixing and prevent the solution from contacting the sealing tape.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What formats are available for the BCA-RAC?

There are two different formats: the BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible (Cat. No. 23250) for microcentrifuge tube (1.5ml) assays and Microplate BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible (Cat. No. 23252) for 96-well plates. The tube assay is compatible with 5mM DTT, 10mM TCEP and 35mM 2ME, and the microplate assay is compatible with 5mM DTT, 10mM TCEP and 25mM 2ME.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Measurement of protein using bicinchoninic acid.
Authors:Smith PK, Krohn RI, Hermanson GT, Mallia AK, Gartner FH, Provenzano MD, Fujimoto EK, Goeke NM, Olson BJ, Klenk DC
Journal:Anal Biochem
PubMed ID:3843705
Bicinchoninic acid, sodium salt, is a stable, water-soluble compound capable of forming an intense purple complex with cuprous ion (Cu1+) in an alkaline environment. This reagent forms the basis of an analytical method capable of monitoring cuprous ion produced in the reaction of protein with alkaline Cu2+ (biuret reaction). The ... More