Glycoprotein Standards Set for Pierce™ Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit
Thermo Scientific™
Glycoprotein Standards Set for Pierce™ Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit
Das Thermo Scientific Pierce Glykoprotein-Standardset enthält sechs gereinigte Standards (zwei negative und vier positive Kontrollen), die für die Verwendung mitWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
232595-Protein
Katalognummer 23259
Preis (EUR)
329,28
Exklusiv online
392,00
Ersparnis 62,72 (16%)
Each
Menge:
5-Protein
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
329,28
Exklusiv online
392,00
Ersparnis 62,72 (16%)
Each
Das Thermo Scientific Pierce Glykoprotein-Standardset enthält sechs gereinigte Standards (zwei negative und vier positive Kontrollen), die für die Verwendung mit einem beliebigen Glykoprotein-Protokoll zur Bestimmung von Kohlenhydraten bestimmt sind.
Ähnliche Produkte
Pierce™ Glycoprotein Carbohydrat-Einschätzungs-Kit
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
AssayGlykoproteinstandards
BeschreibungPierce Glykoproteinstandardset
Zur Verwendung mit (Anwendung)Interner Standard
Zur Verwendung mit (Geräte)Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
ProduktliniePierce
ProdukttypGlykoprotein-Kohlenhydrat-Schätzung
Menge5-Protein
SpezifitätNicht zielspezifisch
Ausreichend für60 Assays in Röhrchen oder 250 Assays auf Mikrotiterplatten
NachweisverfahrenKolorimetrisch
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Ausreichend für: Vorbereitung von Standardkurven für die Glykoprotein-Kohlenhydratbestimmung
• Lysozym, lyophilisiert, 2,5 mg
• BSA, lyophilisiert, 2,5 mg
• Ovalbumin, lyophilisiert, 2,5 mg
• Apo-Transferrin, lyophilisiert, 2,5 mg
• Fetuin, lyophilisiert, 0,25 mg
• Alpha-Säure-Glykoprotein, 0,25 mg
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Will the reducing agent in my sample interfere with the Glycoprotein Carbohydrate Estimation assay?
Yes. Reducing agents interfere with this assay. Please see the list of compatibility of other commonly used reagents below: Compatible: EDTA, Urea (<1.0M), Guanidine HCl (<1.0M), DMSO (<10%), PBS Not Compatible: Reducing Agents, Tris, Glycerol
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
Will the detergent in my sample interfere with the Glycoprotein Carbohydrate Estimation assay?
Most commonly used detergents do not interfere; however, detergents with sugar derivatives, such as octyl-b-glusoside (OG) and octyl-b-thioglucopyranoside (OTG), can contribute to the signal, resulting in an erroneously high percent carbohydrate value.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
What is the difference between Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit and the Thermo Scientific Glycoprotein Staining Kit (#24562)?
Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit estimates the carbohydrate content of glycoproteins in solution; however, the Thermo Scientific Glycoprotein Stain directly stains oxidized glycoprotein on gels and nitrocellulose membranes and does not estimate carbohydrate content.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
Can I use this kit to estimate the carbohydrate content of cell lysates or do I need to purify the protein?
The kit is designed for purified proteins but can also estimate the w/w percentage of carbohydrate in total protein.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
Can I use the Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit to estimate free sugars?
Yes. Free sugars form aldehydes when oxidized, which react with the Glycoprotein Detection Reagent.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.