Guanidine-HCl
Thermo Scientific™

Guanidine-HCl

La guanidina-HCl Pierce Thermo Scientific se puede disolver fácilmente y ajustar el pH a cualquier concentración.Características de la guanidina-HCl:• NoMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
24110500 g
Número de catálogo 24110
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 g
Pedido a granel o personalizado
La guanidina-HCl Pierce Thermo Scientific se puede disolver fácilmente y ajustar el pH a cualquier concentración.

Características de la guanidina-HCl:

• No pierda su valioso tiempo de investigación pesando y disolviendo cristales de guanidina
• Sin materiales absorbentes de UV en el intervalo de 225-300 nm
• Sin contaminantes metálicos pesados
• Sin productos de degradación como el amoníaco
• Estabilidad excelente

Aplicaciones del clorhidrato de guanidina:
• Proteínas solubilizantes de cuerpos de inclusión
• Aumento de la solubilidad de péptidos hidrófobos y proteínas
• Proteínas desnaturalizantes

Caotrópicos, sustancias que interrumpen la estructura de las interacciones del agua, ayudan a solubilizar proteínas hidrófobas y péptidos para una variedad de propósitos biológicos. Por ejemplo, los péptidos hidrófobos y las proteínas pueden disolverse en un tampón de acoplamiento que contenga guanidina-HCl 6M o urea 4M antes de la inmovilización en AminoLink Plus Support para crear una columna de afinidad. Sin embargo, dado que los productos de degradación de la guanidina y la urea incluyen amoniaco, que contiene una amina primaria que competirá por la reacción al soporte, las soluciones de urea y guanidina deben prepararse con reactivos de alta calidad inmediatamente antes de su uso.

La guanidina es un desnaturalizador de proteínas general que desarrolla proteínas y altera su estructura tridimensional. En consecuencia, algunas proteínas se modificarán de forma irreversible tras la interacción con las soluciones de guanidina y pueden perder su función de unión. Antes de utilizar la guanidina a gran escala, es mejor probar una muestra pequeña y determinar si los efectos de desnaturalización afectarán negativamente al uso previsto de la proteína.

Productos relacionados
Solución de guanidina-HCl 8M
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
FormularioPolvo
Cantidad500 g
Tipo de reactivoCaotrópico, desnaturalizante
Tipo de productoClorhidrato de guanidina
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20 a 25 °C.