Solución de guanidina-HCl Pierce de 8 M
Solución de guanidina-HCl Pierce de 8 M
Solución de guanidina-HCl Pierce de 8 M
Solución de guanidina-HCl Pierce de 8 M
Thermo Scientific™

Solución de guanidina-HCl Pierce de 8 M

La solución de guanidina-HCl Thermo Scientific Pierce de 8M es una solución de clorhidrato de guanidina lista para usar yMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
24115200 mL
Número de catálogo 24115
Precio (MXN)
-
Cantidad:
200 mL
Pedido a granel o personalizado
La solución de guanidina-HCl Thermo Scientific Pierce de 8M es una solución de clorhidrato de guanidina lista para usar y formulada con precisión, que puede diluirse fácilmente y ajustarse al pH con cualquier concentración inferior a 8M.

Características de la solución de guanidina-HCl de 8M:

• Cualquier concentración por debajo de guanidina de 8M se puede preparar rápida y fácilmente.
• No pierda el valioso tiempo de investigación pesando y disolviendo cristales de guanidina
• Sin materiales absorbentes de UV en el intervalo de 225-300 nm
• Sin contaminantes metálicos pesados
• Sin productos de degradación como el amoníaco
• Estabilidad excelente

Aplicaciones del clorhidrato de guanidina:
• Proteínas solubilizantes de cuerpos de inclusión
• Aumento de la solubilidad de péptidos hidrófobos y proteínas
• Proteínas desnaturalizantes

Caotrópicos, sustancias que interrumpen la estructura de las interacciones del agua, ayudan a solubilizar proteínas hidrófobas y péptidos para una variedad de propósitos biológicos. Por ejemplo, los péptidos hidrófobos y las proteínas pueden disolverse en un tampón de acoplamiento que contenga guanidina-HCl 6M o urea 4M antes de la inmovilización en AminoLink Plus Support para crear una columna de afinidad. Sin embargo, dado que los productos de degradación de la guanidina y la urea incluyen amoniaco, que contiene una amina primaria que competirá por la reacción al soporte, las soluciones de urea y guanidina deben prepararse con reactivos de alta calidad inmediatamente antes de su uso.

La guanidina es un desnaturalizador de proteínas general que desarrolla proteínas y altera su estructura tridimensional. En consecuencia, algunas proteínas se modificarán de forma irreversible tras la interacción con las soluciones de guanidina y pueden perder su función de unión. Antes de utilizar la guanidina a gran escala, es mejor probar una muestra pequeña y determinar si los efectos de desnaturalización afectarán negativamente al uso previsto de la proteína.

Productos relacionados
Guanidina-HCl
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
FormularioLíquido
Cantidad200 mL
Tipo de reactivoCaotrópico, desnaturalizante
Tipo de productoClorhidrato de guanidina
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.

Preguntas frecuentes

What is the expiration date for the 8M Guanidine-HCl Solution (Cat. No. 24115) and is its stability affected by opening the bottle?

There is no expiration date for the 8M Guanidine-HCl Solution (Cat. No. 24115). Stability is not affected by opening the bottle.