Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STAT3 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-STAT3 (Tyr705) Monoclonal Antibody (LUVNKLA), PE-Cyanine7, eBioscience™

          7 Published Figures
          6 References
          View all (109) STAT3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-STAT3 (Tyr705) Monoclonal Antibody (LUVNKLA), PE-Cyanine7, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody (25-9033-41) in Flow

          Intracellular staining of untreated (left) or 15-minute IL-6 treated (right) normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD4 eFluor® 450 (Product # 48-0049-42) and Anti-Human/Mouse phospho-STAT3 (Y705) PE-Cyanine7. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. Cells were stained using the Intracellular Fixation/Methanol protocol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          25-9033-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LUVNKLA

          Conjugate

          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • APC 
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          569/780 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573535

          Product Specific Information

          Description: This LUVNKLA monoclonal antibody recognizes human and mouse signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) when phosphorylated on tyrosine 705 (Y705). The STAT family represents seven transcription factors (STATs 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, and 6) that are involved in many cellular processes including apoptosis, cell differentiation, and proliferation in a cell type- and cytokine-specific manner. STAT proteins are activated by ligand binding to cytokine receptors that associate with Janus kinase (JAK) family members.

          Following their phosphorylation by JAKs, STAT proteins translocate to the nucleus where they bind to DNA and regulate transcription of specific genes in a cell type- and cytokine-specific manner. STAT3 is activated downstream of numerous cytokines including interferons, IL-5, IL-6, IL-10, and LIF. STAT3 is important for the differentiation of Th17 cells and mediates a variety of cellular processes including cell growth and survival. The importance of STAT3 is highlighted by both loss-of-function and gain-of-function mutations. Deletion of STAT3 in T cells results in decreased IL-6- and IL-2-mediated proliferation, while deletion of STAT3 in neutrophils and macrophages results in increased susceptibility to LPS-induced endotoxic shock and increased production of the pro-inflammatory cytokines IL-6 and TNF alpha. Hyper STAT3 activity is associated with poor prognosis of many different cancers.

          Applications Reported: This LUVNKLA antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This LUVNKLA antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Staining Protocol: We recommend using Protocol C: Two-step protocol: Fixation/Methanol. Protocol A: Two-step protocol: intracellular (cytoplasmic) proteins and Protocol B: One-step protocol: intracellular (nuclear) proteins cannot be used. All Protocols can be found in the Flow Cytometry Protocols: "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry Protocol" located in the BestProtocols® Section under the Resources tab online.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          STAT3 belongs to the family of STAT (signal transducers and activators of transcription) proteins which are phosphorylated by receptor associated kinases, translocate to the nucleus, and act as transcription factors in response to cytokines and growth factors. Coactivators such as CREB-binding protein are required for the transcriptional activation by STAT3. STAT3 can also be activated by Interferon-alpha, Interferon-gamma, EGF, PDGF and IL6. Phosphorylation on tyrosine 705 by JAK1 and JAK2 is essential for STAT3 dimer formation, nuclear translocation, and DNA binding activity. In humans, the STAT3 gene is located on the q arm of chromosome 17. STAT3 has been shown to be activated by IFN-alpha but not IFN-beta. The transcription factors associated with STAT3 are c-Jun and cyclic AMP-responsive enhancer binding protein (CREB). STAT3 mediates the expression of a variety of genes in response to cell stimuli, and thus plays a key role in many cellular processes such as cell growth and apoptosis. The small GTPase Rac1 has been shown to bind and regulate the activity of STAT3 while the PIAS3 protein is a specific inhibitor of STAT3. Three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of STAT3 have been described. Deletion of the STAT3 gene in knock-out mice was lethal at the early embryonic stage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: acute phase response factor; acute-phase response factor; DNA-binding protein APRF; FLJ20882; MGC16063; STAT; Stat3; transcription factor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110034C02Rik; ADMIO; ADMIO1; APRF; HIES

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P40763, (Mouse) P42227

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6774, (Mouse) 20848

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding protein binding protein kinase binding protein phosphatase binding chromatin DNA binding CCR5 chemokine receptor binding glucocorticoid receptor binding signaling adaptor activity identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding protein dimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding primary miRNA binding lncRNA binding DNA-binding transcription factor binding protein sequestering activity RNA sequestering activity acetylation-dependent protein binding
          Process(es)
          temperature homeostasis eye photoreceptor cell differentiation regulation of cytokine production plasma cell differentiation response to ischemia regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus defense response inflammatory response signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JAK-STAT cascade cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation gene expression negative regulation of autophagy positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process cytokine-mediated signaling pathway stem cell population maintenance signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation positive regulation of cell migration intracellular receptor signaling pathway endoplasmic reticulum unfolded protein response response to estradiol positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production cellular response to hormone stimulus leptin-mediated signaling pathway response to cytokine interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-11-mediated signaling pathway interleukin-23-mediated signaling pathway oncostatin-M-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth regulation of cell proliferation glucose homeostasis eating behavior mRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to peptide hormone protein kinase B signaling negative regulation of neuron apoptotic process cellular response to leptin stimulus response to leptin positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of angiogenesis negative regulation of glycolytic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of mitochondrial membrane permeability astrocyte differentiation leukemia inhibitory factor signaling pathway negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis modulation of synaptic transmission positive regulation of multicellular organismal process regulation of cell cycle radial glial cell differentiation regulation of feeding behavior growth hormone receptor signaling pathway JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway interleukin-6-mediated signaling pathway ciliary neurotrophic factor-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus T-helper 17 type immune response T-helper 17 cell lineage commitment positive regulation of extracellular matrix disassembly inflammatory response to wounding energy homeostasis cellular response to interleukin-17 receptor signaling pathway via STAT postsynapse to nucleus signaling pathway negative regulation of inflammatory response to wounding interleukin-10-mediated signaling pathway negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response regulation of cellular response to hypoxia positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of ATP metabolic process positive regulation of vascular endothelial cell proliferation negative regulation of 3'-UTR-mediated mRNA stabilization negative regulation of primary miRNA processing negative regulation of stem cell differentiation positive regulation of ATP biosynthetic process negative regulation of neuron migration negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to hypoxia acute-phase response immune response nervous system development response to ethanol
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-btsjk:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0