Search
Search

| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film |
|---|---|---|---|
| 26086-2980 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm |
| 26086-1420 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26086-1430 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26086-2230 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
| 26086-3340 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
| 26086-3370 | 60 m | 0,53 mm | 1,5 µm |