Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS
Thermo Scientific™

Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS

Incorpore des groupes phényles dans la chaîne principale polymère, pour une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique) interneÉpaisseur du film
26096-143030 m0,32 mm0,25 μm
26096-020010 m0,1 mm0,1 μm
26096-276020 m0,15 mm0,15 µm
26096-130015 m0,25 mm0,25 μm
26096-142030 m0,25 mm0,25 μm
26096-154060 m0,25 mm0,25 μm
26096-223030 m0,25 mm0,5 μm
26096-224030 m0,32 mm0,5 μm
26096-296030 m0,25 mm1 μm
26096-297030 m0,32 mm1 μm
26096-308060 m0,25 mm1 μm
26096-336030 m0,53 mm1,5 µm
26096-578020 m0,18 mm0,18 μm
Référence 26096-1430
Prix (EUR)
857,09
Pack of 1
Longueur (métrique):
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
Prix (EUR)
857,09
Pack of 1
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS incorporent des groupes phényl dans la structure polymère pour une meilleure stabilité thermique, une déteinte réduite et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
  • Phase silarylène à polarité faible présentant une sélectivité comparable à celle d’une phase 5 % diphényl/95 % diméthyl polysiloxane
  • Conçue pour un bleeding faible et une inertie exceptionnelle
  • Semblables aux colonnes DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions
  • Composés aromatiques polycycliques
  • Hydrocarbures, hydrocarbures chlorés compris
  • Phtalates
  • Phénols
  • Amines
  • Phosphates organiques
Spécifications
DescriptionÉpaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur
Diamètre (métrique)0,32 mm
À utiliser avec (application)Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC/MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC/MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
Température max.330/350°C
PolaritéFaiblement polaire
Diamètre (métrique) interne0,32 mm
Épaisseur du film0,25 μm
Longueur (métrique)30 m
Granulométrie0,25 μm
Gamme de produitsTraceGOLD
Phase stationnaireTraceGOLD™ TG-5 SilMS
Type d’USPG27, G36
Unit SizePack of 1