Solution d’iode, selon Wijs, 0,1 mol ICl/l, Thermo Scientific Chemicals
Solution d’iode, selon Wijs, 0,1 mol ICl/l, Thermo Scientific Chemicals
Solution d’iode, selon Wijs, 0,1 mol ICl/l, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Solution d’iode, selon Wijs, 0,1 mol ICl/l, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 270570025
Prix (EUR)
203,00
Each
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
203,00
Each
Identifiants chimiques
CAS7790-99-0
IUPAC Nameiodochlorane
Molecular FormulaClI
InChI KeyQZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILESClI
Voir plus
Appearance (Color)Clear orange to red-brown to brown
Appearance (Form)Solution
Titration with Na2S2O30.098 to 0.113 M

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only