Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • TNF alpha Proteins

          Gibco

          Human TNF-alpha Recombinant Protein, PeproTech®

          965 References
          View all (20) TNF alpha proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human TNF-alpha Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (2)
          Human TNF-alpha Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human TNF-alpha Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human TNF-alpha Protein (300-01A-50UG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human TNF-alpha Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-01A-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human TNF-alpha Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Human TNF-alpha Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          300-01A-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 816 publications 816 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 80 publications 80 publications

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          View 14 publications 14 publications

          Binding assay (Binding)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Cell culture (Cell Clt)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Cell differentiation (Cell Diff)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Cell stimulation (Cell Stm)

          -
          View 20 publications 20 publications

          Cell induction (Cell Ind)

          -
          View 17 publications 17 publications
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Bovine, Dog, Hamster, Horse, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Virus

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          VRSSSRTPSD KPVAHVVANP QAEGQLQWLN RRANALLANG VELRDNQLVV PSEGLYLIYS QVLFKGQGCP STHVLLTHTI SRIAVSYQTK VNLLSAIKSP CQRETPEGAE AKPWYEPIYL GGVFQLEKGD RLSAEINRPD YLDFAESGQV YFGIIAL

          Molecular weight

          17.4 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          The ED50 as determined by the cytolysis of murine L929 cells in the presence of Actinomycin D is ≤ 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^7 units/mg.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          50 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human TNF-alpha is a soluble 157 amino acid protein (17.4 kDa) which corresponds to C-terminal extracellular domain of the full length transmembrane protein.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: APC1 protein; Cachectin; cell apoptosis-related protein; DADB-70P7.1; TNF alpha; TNF superfamily; TNF superfamily member 2; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNF-a; TNF-alpha; TNFα; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor ligand 1F; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrotic factor alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DIF; IMD127; TNF; TNF-alpha; TNFA; TNFSF2; TNLG1F

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01375

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7124

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline