Colonne HPLC ProPac™ Elite WCX

Colonne HPLC ProPac™ Elite WCX

Green features
Cette colonne permet des séparations uniformes des protéines thérapeutiques, notamment les anticorps monoclonaux, les conjugués d’anticorps-médicaments, les biosimilaires et les variantes de charge.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)Quantité
30297350 mm4 mm1 colonnes
30302850 mm2 mm1 colonnes
303027150 mm2 mm1 colonnes
303026250 mm2 mm1 colonnes
302972150 mm4 mm1 colonnes
303025250 mm4 mm1 colonnes
302976150 mm4 mm3 colonnes/1 lot
302977150 mm4 mm3 colonnes/3 lots
303061250 mm4 mm3 colonnes/1 lot
303062250 mm4 mm3 colonnes/3 lots
303355150 mm9 mm1 colonnes
Référence 302973
Prix (EUR)
1 067,32
Each
Longueur (métrique):
50 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
Quantité:
1 colonnes
Prix (EUR)
1 067,32
Each

Découvrez la colonne unique de chromatographie liquide à échange de cations faibles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Conçue pour la caractérisation des protéines, y compris les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux (mAbs), les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les protéines biosimilaires, cette colonne offre une séparation haute résolution et haute efficacité des protéines et de leurs variantes de charge.

La chimie unique de cette colonne offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile avec une récupération excellente et une faible contamination croisée.

Produits à la une
  • Puissance de résolution supérieure pour les protéines, les anticorps monoclonaux et les variantes de charge associées
  • Haute efficacité avec séparations reproductibles
  • Récupération élevée avec une faible contamination croisée
  • Large gamme de fonctionnement de pH : 2 à 12
  • Stabilité à haute température : jusqu’à 60 °C
  • Cadence de traitement élevée
  • Compatible avec les tampons de gradients de pH CX-1
Spécifications
Format de colonneColonne analytique
Type de colonneÉchange d’ions
Débit0,4 à 1,0 ml/min
Concept écologiqueFSC
Pression max.4500 psi (310 bars)
Compatibilité de phase mobileRecommandé : produits, tampons et NaCl. Minimum requis de 20 mM de sel. Ne pas rincer avec H2O désionisée pure
Matériau de remplissageParticules DVB non poreuses avec revêtement hydrophile
Quantité1 colonnes
Phase stationnaireCarboxylate
Température10°C à 60°C
Diamètre (métrique)4 mm
Longueur (métrique)50 mm
Granulométrie5 μm
PhaseÉchange d’ions
PorositéNon poreuse
Gamme de produitsProPac
TechniqueBio-LC
pH2 à 12
Unit SizeEach