Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Thermo Scientific™

Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac

Stockez et expédiez en toute sécurité de petits volumes de réactifs précieux photosensibles avec ces flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque à utiliser dans les kits de test et de nombreuses applications de faible volume.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)Finition de col
312004-905015 ml20-415 mm
312004-91254 ml13-415 mm
312004-90258 ml20-415 mm
Référence 312004-9050
Prix (EUR)
1 802,94
Offre exceptionnelle en ligne
2 238,00
Économisez 435,06 (19%)
Case of 2000
Capacité (métrique):
15 ml
Finition de col:
20-415 mm
Prix (EUR)
1 802,94
Offre exceptionnelle en ligne
2 238,00
Économisez 435,06 (19%)
Case of 2000

Stockez et expédiez en toute sécurité des réactifs sensibles à la lumière et en faible volume avec les flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™. Pour une utilisation dans les kits de test et dans de nombreuses applications de petit volume, ces flacons en polyéthylène haute densité sont dotés d’une fermeture en polypropylène ambré opaque sans revêtement qui garantit des performances étanches† sans revêtement susceptible de se déformer, de provoquer des fuites et de contaminer vos solutions. Les parois uniformes durables, apyrogènes et non cytotoxiques sont résistantes aux fissures et aux perforations.

  • Non stériles

Informations de commande :

Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. 2,000/boîte.

Garantie: 90 jours

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

Un exemplaire du certificat de produit, qui fournit des informations sur la cytotoxicité, l’USP classe VI, la conformité FDA — 21 CFR et la conformité à d’autres exigences réglementaires, peut être obtenu depuis notre base de données des certificats de conformité

Spécifications
Capacité0.5 oz, 15 ml
Diamètre (métrique)25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col14 mm
Hauteur (impériale)2,28 in
Hauteur (métrique)58 mm
Finition de col20-415 mm
Nbre par carton2000
Nb par paquet2000
Distribution par le bouchonNon
Capacité (impériale)200 ml (0.5 oz)
Capacité (métrique)15 ml
Certifications/ConformitéFabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure IncludedOui
CouleurOpaque Amber
MatériauPEHD ambré
BoucheÉtroit
Type de produitFlacon de diagnostic
StérilitéNon stérile
Unit SizeCase of 2000