Flacons de diagnostic en PPCO naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Le produit réel peut varier
Thermo Scientific™

Flacons de diagnostic en PPCO naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac

Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes de réactifs précieux avec ces flacons autoclavables pouvant être utilisés avec les kits de test et dans de nombreuses applications de faible volume.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)Finition de col
312006-90258 ml20-415 mm
312006-91254 ml13-415 mm
312006-905015 ml20-415 mm
Référence 312006-9025
Prix (EUR)
1 762,00
Case of 2000
Capacité (métrique):
8 ml
Finition de col:
20-415 mm
Prix (EUR)
1 762,00
Case of 2000
Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux. Les flacons de diagnostic Thermo Scientific™ Nalgene™ en PPCO avec bouchons sont durables, autoclavables et utilisés dans les kits de tests et de nombreuses applications de petit volume. Ces flacons en copolymère de polypropylène naturel et translucide présentent des parois uniformes résistantes aux fissures et aux perforations Les flacons comprennent des bouchons en polypropylène sans revêtement de protection qui assurent l’étanchéité† sans recourir à un tel revêtement qui peut se déformer, provoquer des fuites ou contaminer vos solutions.
Caractéristiques :
  • Produit non stérile
  • Produit autoclavable

Informations de commande :

Les flacons et bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. Conditionnement de 2,000/boîte.

Garantie : 90 jours

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

Un exemplaire du certificat de produit, qui fournit des informations sur la cytotoxicité, l’USP classe VI, la conformité FDA — 21 CFR et la conformité à d’autres exigences réglementaires, peut être obtenu depuis notre base de données des certificats de conformité

Spécifications
AutoclavableAutoclavable
Capacité0.25 oz, 8 ml
Capacité (impériale)0,25 oz
Certifications/ConformitéFabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Diamètre (métrique)25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col14 mm
Hauteur (impériale)1,77 in
Hauteur (métrique)45 mm
Finition de col20-415 mm
Nbre par carton2000
Nb par paquet2000
Type de produitFlacon de diagnostic
Distribution par le bouchonNon
Capacité (métrique)8 ml
Closure IncludedOui
CouleurTranslucide
MatériauPPCO
BoucheÉtroit
StérilitéNon stérile
Unit SizeCase of 2000

Foire aux questions (FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.