Flacons en PEHD IP2 à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Thermo Scientific™

Flacons en PEHD IP2 à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac

Expédiez et stockez les réactifs liquides à l’aide de ces flacons en polyéthylène haute densité et durables avec bouchon. Recommandé aux clients qui conçoivent, assemblent et certifient leur propre combinaison d’emballage.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)Taille du bouchon
312099-000130 ml20-415 mm
312099-000260 ml20 à 415 mm
312099-0004125 ml24-415 mm
312099-0008250 ml24-415 mm
312099-0016500 ml28-415 mm
312099-00321000 ml38-430 mm
Référence 312099-0001
Prix (EUR)
-
Capacité (métrique):
30 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm

Expédiez des réactifs liquides à l’aide de flacons IP2 en PEHD à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en polyéthylène haute densité constituent une solution sûre et économique pour les clients qui conçoivent, assemblent et certifient leurs propres conditionnements combinés.

Caractéristiques :
  • Flacon en PEHD avec bouchon en PP, conditionnés en vrac
  • À col étroit.
  • Conformes aux réglementations IATA et ICAO

Informations de commande :

Les flacons et les bouchons sont conditionnés en vrac dans des polysacs distincts à l’intérieur d’un même carton

Recommandé dans les domaines suivants :

Stockage et expédition de réactifs liquides

Un exemplaire du certificat de produit, qui fournit des informations sur la cytotoxicité, l’USP classe VI, la conformité FDA — 21 CFR et la conformité à d’autres exigences réglementaires, peut être obtenu depuis notre base de données des certificats de conformité

Spécifications
Capacité1 oz., 30 ml
Capacité (impériale)1 oz
Certifications/ConformitéFabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Les flacons sont évalués à 15 psi (103 kPa) pour 49 CFR 173.27 (c)(2), instructions techniques ICAO Partie 4 ; 1.1.6, et réglementations IATA relatives aux produits dangereux, Section 5.0.2.9.
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon20-415 mm
DescriptionFlacons à col étroit IP2
Diamètre (métrique)34 mm
Diamètre (métrique) interne14 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col14 mm
À utiliser avec (application)Stockage et expédition de réactifs liquides
Hauteur (impériale)2,4 in
Hauteur (métrique)61 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon61 mm
Nbre par carton1000
Nb par paquet1000
Type de produit1 l/flacon
FormeRond
Capacité (métrique)30 ml
Closure IncludedOui
CouleurNaturel, translucide
MatériauPEHD
BoucheÉtroit
Unit SizeCase of 1000