EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase
Thermo Scientific™

EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase

La peroxidasa activada Thermo Scientific Pierce Plus es una forma reactiva a la amina de la peroxidasa de rábano (HRP),Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
314871 mg
314885 x 1mg
Número de catálogo 31487
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 mg
Pedido a granel o personalizado
La peroxidasa activada Thermo Scientific Pierce Plus es una forma reactiva a la amina de la peroxidasa de rábano (HRP), que proporciona una eficacia de acoplamiento superior al 95 % con anticuerpos y otras proteínas. Este producto consiste en 5 mg de HRP liofilizada y es suficiente para modificar 5 mg de inmunoglobulina (IgG)

Características de la peroxidasa activada Thermo Scientific Pierce Plus:

• HRP activada: peroxidasa de rábano tratada con periodato y activada por aldehídos, lista para la conjugación con anticuerpos y otras proteínas en sitios de aminas primarias (por ejemplo, lisinas)
• Conjugación permanente: reacciona eficazmente (95 %) con aminas primarias para formar enlaces de amida covalentes tras el tratamiento con cianoborohidruro de sodio (incluido en el kit)
• HRP de alta actividad: la actividad enzimática es de 120 a 200 unidades/mg; la enzima activada liofilizada es estable durante al menos 12 meses a - 20 °C
• Cantidades adecuadas: cada cantidad de 1 mg de enzima activada es suficiente para reaccionar con 1 mg de IgG y producir aproximadamente 0,5 ml de conjugado
• Personalizable: varíe las proporciones molares, el tampón de reacción y el pH, así como otros parámetros para obtener conjugados con diferentes niveles de incorporación y actividad de la HRP

La peroxidasa activada Plus es la enzima peroxidasa de rábano (HRP), cuyos carbohidratos nativos (azúcares) se han oxidado suavemente con periodato para producir grupos aldehídos reactivos a las aminas. Estos carbonilos de peroxidasa activada Plus se entrecruzan espontánea y eficazmente con las aminas primarias de los anticuerpos u otras proteínas. El método es más eficaz que otras composiciones químicas reactivas a la amina, como el acoplamiento de glutaraldehído, que a menudo provoca polimerización y un mayor grado de inactivación del conjugado. La enzima preactivada elimina las dificultades inherentes a la preparación y validación de la peroxidasa activada desde cero. El kit proporciona la enzima, los reactivos accesorios y el protocolo para producir fácilmente conjugados de alto rendimiento para Western blot, ELISA y otras técnicas de detección.

Productos relacionados
™ Kit de peroxidasa activada EZ-Link Plus
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Reactividad químicaAmina
Tipo de etiquetaEtiquetado con enzimas
Etiqueta o tinteHRP (peroxidasa de rábano picante)
Cantidad1 mg
Fracción reactivaAldehído
SolubilidadAgua
FormularioMaciza
Línea de productosEZ-Link
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Nota: La peroxidasa activada EZ-Link Plus contiene de 1 a 3 moles de aldehído por mol de peroxidasa.

Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto protegido de la humedad a - 20 °C. El producto se envía con un paquete de hielo.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
A Quantitative Method for Detecting Ara h 2 by Generation and Utilization of Monoclonal Antibodies.
Authors:Chen H, Zou Z, Tao A
Journal:J Immunol Res
PubMed ID:29854839
Peanut (