Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Survivin Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Survivin/BIRC5 Monoclonal Antibody (BIRC5/9073)

          View all (77) Survivin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Survivin/BIRC5 Monoclonal Antibody (BIRC5/9073)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Survivin/BIRC5 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Survivin/BIRC5 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Survivin/BIRC5 Antibody (332-MSM13-P1) in WB

          Western Blot Analysis of 293T cell lysate using Survivin Mouse Monoclonal Antibody (BIRC5/9073). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Survivin/BIRC5 Antibody in Western Blot (WB)
          Survivin/BIRC5 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Survivin/BIRC5 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Survivin/BIRC5 Monoclonal Antibody (BIRC5/9073)

          Product Details

          332-MSM13-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-4 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BIRC5/9073

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa 1-142) of human BIRC5 protein (exact sequence is proprietary).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Survivin (IAP4) is the smallest member of the Inhibitors of Apoptosis Protein (IAP) gene family. The IAPs are involved in multiple cell functions such as cell signaling, cell division, metabolism, and exhibits differential expression in nearly all human cancers, but not in most normal tissues. IAP family members usually contain multiple baculovirus IAP repeat (BIR) domains, but the Survivin gene encodes proteins with only a single BIR domain. The encoded proteins also lack a C-terminus RING finger domain. Gene expression is high during fetal development and in most tumors yet low in adult tissues. Antisense transcripts are involved in the regulation of survivin's gene expression. Survivin is expressed in the G2/M phase of the cell cycle in a cycle-regulated manner. At the beginning of mitosis, survivin associates with microtubules of the mitotic spindle in a specific and saturable reaction that is regulated by microtubule dynamics. Disruption of survivin-microtubule interactions results in loss of survivin's anti-apoptosis function and increased caspase-3 activity, a mechanism involved in cell death, during mitosis. Survivin may counteract a default induction of apoptosis in G2/M phase. Survivin is also abundantly expressed in brain tissues (astrocytes and some neurons) of adult rats following traumatic brain injury. Survivin has been found co-expressed with NeuN (mature neuronal marker) and PCNA (a cell cycle protein). Survivin might affect regulation of neural cell proliferative responses after brain injury. At least four transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene, but the full-length natures of only three of them have been determined. The overexpression of survivin in cancer may overcome this apoptotic checkpoint and favor aberrant progression of transformed cells through mitosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: anti-apoptosis protein; IAP; Apoptosis inhibitor 4; Apoptosis inhibitor survivin; baculoviral IAP repeat-containing 5; Baculoviral IAP repeat-containing protein 5; BIRC 5; BIRC5; EPR 1; IAP; SVV; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: API4; BIRC5; EPR-1; IAP4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15392

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 332

          View more View less

          Function(s)
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity protein binding microtubule binding zinc ion binding tubulin binding enzyme binding peptidase inhibitor activity small GTPase binding identical protein binding protein homodimerization activity cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process metal ion binding protein heterodimerization activity cobalt ion binding chaperone binding
          Process(es)
          G2/M transition of mitotic cell cycle mitotic cell cycle mitotic cytokinesis apoptotic process mitotic spindle organization chromosome segregation mitotic spindle assembly checkpoint sensory perception of sound positive regulation of cell proliferation protein complex localization positive regulation of exit from mitosis negative regulation of apoptotic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of mitotic cell cycle mitotic spindle midzone assembly cell division establishment of chromosome localization positive regulation of mitotic cell cycle spindle assembly checkpoint mitotic spindle assembly positive regulation of mitotic sister chromatid separation positive regulation of attachment of mitotic spindle microtubules to kinetochore positive regulation of mitotic cytokinesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline