Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ZONAB Antibodies

          Invitrogen

          ZONAB Polyclonal Antibody

          27 Published Figures
          24 References
          View all (11) ZONAB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZONAB Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (27)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 29

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZONAB Antibody (40-2800) in IHC

          Indirect immunofluorescent staining of mouse liver using our ZONAB (Mid) Polyclonal Antibody, Rabbit (Product # 40-2800). Image courtesy of James I. Nagy, PhD, University of Manitoba, Canada {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          ZONAB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZONAB Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          ZONAB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZONAB Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          ZONAB Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Western Blot (WB)
          ZONAB Antibody in Immunomicroscopy (IM)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          40-2800

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          3-4 µg/mL
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          2-3 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          1-2 µg
          View 1 publication 1 publication

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from an internal region of mouse ZONAB (ZO-1 associated nucleic acid-binding protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533460

          Product Specific Information

          This antibody reacts with an internal region of the ZONAB protein. On Western blots, it identifies a major band at ~65 kDa and a minor band at ~54 kDa. The antibody is directed towards a region of ZONAB common to both the long and the alternatively-spliced short form. During development, reactivity was confirmed using mouse testis tissue homogenates by Western blotting and labeling of mouse testis tissue using immunofluorescence. All signals were absent in knockout mice, further confirming the reactivity with ZONAB.

          Target Information

          Human DNA-binding protein (dbpA) is a member of a Y-box binding protein family containing a cold shock domain. The increased expression of Y box binding proteins in somatic cells is associated with cell proliferation and transformation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cold shock domain protein A; cold shock domain-containing protein A; DNA-binding protein A; muscle Y-box protein YB2; RYB-A; unnamed protein product; Y-box-binding protein A; ZONAB A; ZONAB B

          View more View less

          Gene Aliases: Csda; Dbpa; Dpba; MSY3; MSY4; oxyR; Yb2

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) Q62764, (Mouse) Q9JKB3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 83807, (Mouse) 56449

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding nucleic acid binding DNA binding single-stranded DNA binding RNA binding mRNA 3'-UTR binding small GTPase binding ribonucleoprotein complex binding mRNA binding protein binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development spermatogenesis male gonad development fertilization regulation of gene expression organ regeneration negative regulation of apoptotic process positive regulation of organ growth negative regulation of skeletal muscle tissue development negative regulation of necroptotic process cellular response to tumor necrosis factor cellular hyperosmotic response negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to osmotic stress positive regulation of cytoplasmic translation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0