Ampoule à décanter Nalgene™ en polypropylène, avec robinet d'arrêt et corps en Téflon™ TFE et bouchon à visser en polypropylène
Ampoule à décanter Nalgene™ en polypropylène, avec robinet d'arrêt et corps en Téflon™ TFE et bouchon à visser en polypropylène
Ampoule à décanter Nalgene™ en polypropylène, avec robinet d'arrêt et corps en Téflon™ TFE et bouchon à visser en polypropylène
Ampoule à décanter Nalgene™ en polypropylène, avec robinet d'arrêt et corps en Téflon™ TFE et bouchon à visser en polypropylène
Thermo Scientific™

Ampoule à décanter Nalgene™ en polypropylène, avec robinet d'arrêt et corps en Téflon™ TFE et bouchon à visser en polypropylène

Réalisez diverses tâches de laboratoire avec les entonnoirs de séparation en polypropylène chimiquement inertes, translucides et autoclavables.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)Taille unitaire
4300-0125PK
également connu sous le numéro 4300-0125
125 mlEach
4300-0125125 mlCase of 6
4300-0250250mLCase of 4
4300-0250PK
également connu sous le numéro 4300-0250
250mLEach
4300-0500500 mlCase of 4
4300-0500PK
également connu sous le numéro 4300-0500
500 mlEach
4300-10001000mLCase of 4
4300-1000PK
également connu sous le numéro 4300-1000
1000mLEach
Référence 4300-0125PK
également connu sous le numéro 4300-0125
Prix (EUR)
85,30
Each
Capacité (métrique):
125 ml
Unit Size:
Each
Prix (EUR)
85,30
Each

Les ampoules à décanter Thermo Scientific™ Nalgene et leurs bouchons à visser sont chimiquement inertes, translucides et autoclavables.

Le robinet d'arrêt en TFE offre une excellente résistance aux produits chimiques, est étanche et ne requiert aucune lubrification. Doit être désinfecté chimiquement.

  • Les lignes de séparation entre les liquides non miscibles peuvent être aisément observées.
  • L'interface de phase peut être observée jusqu'au niveau du robinet d'arrêt.
  • Les robinet d'arrêts en TFE ne requièrent pas de lubrification, ce qui rend leur manipulation et leur utilisation plus commode.
  • Les ampoules à décanter sont chimiquement compatibles avec un large éventail de réactifs.
  • Les ampoules à décanter sont susceptibles de se déformer et de gonfler sous l'action des solvants agressifs, bien que ces effets soient réversibles.
  • Autoclavables/Étanches
Longueur de la tige : 65 mm. Autoclavables – à l'exception du robinet d'arrêt qui se retire aisément pour une stérilisation chimique.

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

Spécifications
Description26mm
Quantité1/sachet ; 6/boîte
Capacité (métrique)125 ml
Hauteur (métrique)258 mm
MatériauPP
Type de produitSeparatory Funnel
Unit SizeEach