(-)-Epinefrina sal de (+)-bitartrato, 98+ %
(-)-Epinefrina sal de (+)-bitartrato, 98+ %
(-)-Epinefrina sal de (+)-bitartrato, 98+ %
Thermo Scientific Chemicals

(-)-Epinefrina sal de (+)-bitartrato, 98+ %

La sal de (-)-epinefrina (+)-bitartrato, n.º de CAS 51-42-3, también conocida como adrenalina, es una hormona monoamina y catecolamina.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadEnvase
4301400101gFrasco de vidrio
4301400505gFrasco de vidrio
43014025025gFrasco de vidrio
Número de catálogo 430140010
Precio (EUR)
36,10
Each
Cantidad:
1g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
36,10
Each
Identificadores químicos
CAS51-42-3
IUPAC Name(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
Molecular FormulaC13H19NO9
InChI KeyYLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
SMILESO[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO4>=98.0 %
Loss on drying=<0.5 %
Ver más
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La sal de (-)-epinefrina sal de (+)-bitartrato, es una hormona
•Es una monoamina y catecolamina
Aplicaciones
• La sal de (-)-epinefrina (+)-bitartrato es un agonista de los receptores adrenérgicos α y β
•Se puede utilizar en la región adiposa para minimizar la pérdida de sangre
• Es potencialmente un agonista plaquetario en la preparación de placas de 96 pocillos óptimas para los ensayos de agregación plaquetaria
RUO – Research Use Only
Referencias bibliográficas
Zhao, Y.; Zhang, X.; Zhao, H.; Wang, J.; Zhang, Q. CXCL5 secreted from adipose tissue-derived stem cells promotes cancer cell proliferation.Oncol Lett.2018, 15(2), 1403-1410.
Alm, A.; et al.The effect of topical l-epinephrine on regional ocular blood flow in monkeys.Invest Ophthalmol Vis Sci.1980,19(5), 487-91.