AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase
Applied Biosystems™

AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase

Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase는 개선된 AmpliTaq Gold 360 Buffer 및 옵션인 360 GC Enhancer와 함께 사용 시자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
4398813100 Units
4398823250 Units
43988331000 Units
439889825 x 1000 Units
43988921500 Units
43988965000 Units
카탈로그 번호 4398813
제품 가격(KRW)
179,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
204,000
할인액 25,000 (12%)
Each
수량:
100 Units
대량 주문 또는 맞춤형 요청
제품 가격(KRW)
179,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
204,000
할인액 25,000 (12%)
Each
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase는 개선된 AmpliTaq Gold 360 Buffer 및 옵션인 360 GC Enhancer와 함께 사용 시 광범위한 DNA sequence를 증폭합니다. AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase는 다양한 표적에 360° 적용됩니다.

* 일상적인 대상에서 어려운 분석까지 광범위한 표적에 최적화되어 있습니다.
* 탁월한 민감도, 특이성, 수율
* 업계 최고의 360 GC Enhancer로 확실한 GC-rich sequence의 증폭
* 최고 품질의 sequencing 데이터 제공

쉬운 표적과 어려운 표적에 모두 최적화
어려운 표적은 AT-rich, GC-rich, primer-dimer forming amplicons, homopolymer repeats, sequencing이 어려운 amplicon 등을 말합니다. 특별한 효소와 반응 조건을 요했던 Amplicon을 이제 표준화된 조건에서 단일 시약으로 재현성 높게 증폭할 수 있습니다(그림 1). 40개 이상 amplicon에 벤치마킹된 AmpliTaq Gold™ 360는 최고의 성능을 보이는 효소로 일상 표적과 어려운 표적 모두에서 증폭 성공 확률을 최고로 높입니다(표 1).

그림 1처럼 경쟁사 DNA polymerase와 원래 AmpliTaq Gold로는 GC-rich 영역이 특히 제대로 증폭되지 않지만 AmpliTaq Gold 360는 확실한 증폭을 제공합니다.

Hot-Start PCR에 최적화
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase는 AmpliTaq Gold DNA polymerase와 동일한 hot-start 특이성을 제공합니다. AmpliTaq Gold DNA Polymerase를 활성화하기 위해 고온 배양 단계가 필요하며 이는 DNA가 완전히 변성되고 primer가 annealing되지 않은 온도에서 활성 효소가 생성되도록 보장합니다.
실온에서 반응 혼합물에 이 polymerase를 추가하면 효소가 비활성화되어 primer가 확장되지 않습니다. low-stringency mispriming event가 발생하는 경우 효소 신장이나 증폭이 나타나지 않습니다. 그렇기 때문에 잘못된 prime 영역 확장을 염려할 필요없이 실온에서 PCR를 설정할 수 있습니다. 주기 횟수에 따라 반응에서 AmpliTaq Gold 360 DNA polymerase 양이 서서히 올라가고 primer dimer 등 비특이 산물 형성 없이 특이 산물 수율이 높아집니다. 다양한 표적에 대한 탁월한 민감도가 그림 1에 제시되고 그림 2에 요약되어 있습니다. 이런 특이성으로 multiplexing과 allelic 감별이 용이합니다.

주기 횟수에 따라 반응에서 AmpliTaq Gold 360 DNA polymerase 양이 서서히 올라가고 primer dimer 등 비특이 산물 형성 없이 특이 산물 수율이 높아집니다. 다양한 표적에 대한 탁월한 민감도가 그림 1에 제시되고 그림 2A & B에 요약되어 있습니다. 이런 특이성으로 multiplexing과 allelic 감별이 용이합니다.

우수한 민감도와 증폭 길이
원래 AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase에 비해 AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase는 본사 고유의 분리 추가 분리 공정으로 정제되어 효소 조제액에서 박테리아 DNA sequence 오염을 줄입니다. 강화된 이 360 Gold Buffer를 사용하면 초정제 효소가 hot-start 기능으로 작용하는 것 외에도 틀린 양성 결과를 도출할 가능성이 낮으며 낮은 수준의 target sequence를 증폭하며 박테리아와 인간 게놈 유래 template를 포함해 다양한 template의 증폭을 촉진시킵니다.

AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase는 복잡한 DNA가 고농도로 존재하는 상황에서도 copy number가 적은 표적을 효율적으로 증폭하여(그림 3), low-copy 병원체 검출과 변성 DNA 샘플 유래 표적 증폭에 매우 적합합니다. 효소의 순도가 매우 높아 비할 데 없는 민감도를 제공합니다. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase는 long (최대 5 Kb) sequence를 효율적으로 재현성있게 증폭시킵니다. 그림 4은 긴 인간 및 플라스미드 DNA의 확실한 PCR 증폭을 보여줍니다.

참고: 제한된 라벨 라이선스와 상표 정보는 사용자 설명서 또는 제품에 동봉된 설명서를 참조하십시오. 이 제품은 연구용으로만 사용가능합니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
엑소뉴클레아제 활성5' - 3'
Fidelity (Taq 대비)1X
형식Tube
핫 스타트Built-In Hot Start
반응 수80 Reactions
오버행3'-A
중합효소AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase
제품 유형DNA Polymerase
수량100 Units
반응 형식Separate Components
배송 조건Room Temp or Wet Ice
크기(최종 제품)5 kb or less
시작 물질DNA
농도5 U/μL
용도(애플리케이션)Hot-start PCR
GC-Rich PCR PerformanceHigh
반응 속도Standard
Unit SizeEach
구성 및 보관
• AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase (5 U/μL), 1 x 20 μL
• 10X AmpliTaq Gold 360 Buffer, 1 x 1.5 mL
• 25 mM MgCl2, 1 x 1.5 mL
• 360 GC Enhancer, 1 x 1.5 mL

Store at -15°C to -25°C.

자주 묻는 질문(FAQ)

My oligonucleotide does not appear to be the right length when I checked by gel electrophoresis. Why is this?

Oligos should be run on a polyacrylamide gel containing 7 M urea and loaded with a 50% formamide solution to avoid compressions and secondary structures. Oligos of the same length and different compositions can electrophorese differently. dC's migrate fastest, followed by dA's, dT's, and then dG's. Oligos containing N's tend to run as a blurry band and generally have a problem with secondary structure.

The primers I am using worked for PCR initially, but over time, have stopped working. What happened?

Primers should be aliquoted for single use before PCR set-up. Heat just the aliquoted primers to 94 degrees for 1 min. Quick chill the primer on ice before adding to the PCR reaction. Some primers may anneal to themselves or curl up on themselves.

I don't see a pellet in my oligo tube order. Should I ask for a replacement?

The drying method dries the primer in a thin layer along the sidewalls of the tube instead of the bottom, therefore a pellet is not always visible and should still be ready to use.

There is a ball-shaped pellet at the bottom of my oligo tube. What is this and can I still use my oligo?

If the oligo was overheated, it will appear as a “ball”-shaped pellet attached to the bottom of the tube. This should not affect the quality of the oligo, and the oligo should be readily soluble in water.

There is a green color in my lyophilized oligo. Can I still use it?

If an oligo appears green in color, this is most likely due to ink falling into the tube. The oligo should still be fully functional. The color can be removed by doing an ethanol precipitation.