Inhalt und Lagerung
Ausreichend für: 10 Antikörperproben mit jeweils 25 bis 250 μg IgG
• Pierce Ficin-Agarose, 0,8 ml
• Cystein-HCl, 1 g
• Maus-IgG1-Verdaupuffer, 120 ml
• NAb Protein A Plus Spin-Säulen, 0,2 ml, 2 Säulen
• Protein A-Bindungspuffer, 50 ml
• IgG-Elutionspuffer, 50 ml
• Zeba Spin-Entsalzungssäulen, 7 K MWCO, 0,5 ml, 10 Säulen
• Spin-Säulen, 0,8 ml, 10 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 bis 8 °C lagern.