Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Olanzapine

CAS: 132539-06-1 | C17H20N4S | 312.44 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
Référence 464290050
Prix (EUR)
232,65
Offre exceptionnelle en ligne
258,00
Économisez 25,35 (10%)
Each
Quantité:
5 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
232,65
Offre exceptionnelle en ligne
258,00
Économisez 25,35 (10%)
Each
Identifiants chimiques
CAS132539-06-1
IUPAC Name5-methyl-8-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-thia-2,9-diazatricyclo[8.4.0.0³,⁷]tetradeca-1(14),2,5,7,10,12-hexaene
Molecular FormulaC17H20N4S
InChI KeyWXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Voir plus
Appearance (Color)Yellow to beige
Appearance (Form)Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point192°C to 196°C
HPLC>=97.5 % (on dry substance)
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only