Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Méphénytoïne

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 mg
100 mg
Référence 466691000
Prix (EUR)
485,00
Each
Quantité:
100 mg
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
485,00
Each
Identifiants chimiques
CAS50-12-4
IUPAC Name5-ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Molecular FormulaC12H14N2O2
InChI KeyGMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCC1(NC(=O)N(C)C1=O)C1=CC=CC=C1
Voir plus
HPLC>=98.0 %
Appearance (Form)crystalline powder
Appearance (Color)White to almost white
Infrared spectrumConforms
Water=<2.0 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only