Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD38 Antibodies

          Invitrogen

          CD38 Monoclonal Antibody (90), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          23 Published Figures
          17 References
          View all (169) CD38 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD38 Monoclonal Antibody (90), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (23)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 24

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD38 Antibody (47-0381-80) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were stained with CD3e Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0031-82) and 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, APC-eFluor 780 (Product # 47-4321-82) (left) or 0.25 µg of CD38 Monoclonal Antibody, APC-eFluor 780 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD38 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          47-0381-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 16 publications 16 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          90

          Conjugate

          APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          756/785 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2848354

          Product Specific Information

          Description: The 90 monoclonal antibody reacts with the mouse CD38 molecule, an ~42 kDa type II transmembrane protein. CD38 is expressed at increasingly higher levels on B cells at each stage of B-cell differentiation, and is then down-regulated on germinal center B cells and mature plasma cells. Its expression is reported on a subpopulation of thymocytes, mature T cells, and NK cells. Crosslinking of CD38 on the surface of mature, resting B cells induces B-cell proliferation, which is enhanced by co-signals such as IL-4 and LPS. CD38, a counter-receptor for CD31, is an ectoenzyme with cyclase and hydrolase enzymatic activity and is speculated to play a role in lymphocyte activation and differentiation.

          Applications Reported: This 90 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 90 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          APC-eFluor 780 emits at 780 nm and is excited with the Red laser (633-647 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 780 nm; Laser: Red Laser.

          Target Information

          CD38 is a multifunctional ectoenzyme and type II transmembrane glycoprotein involved in various cellular processes. It catalyzes the conversion of NAD into secondary messengers such as nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) and cyclic ADP-ribose (cADPR). CD38 plays a crucial role in B cell development, with expression levels fluctuating from high in immature cells to low in intermediate ones, and back to high in mature B cells. It is also present in a variety of tissues and hematopoietic cells, including T cells, NK cells, and monocytes, and is used to phenotype leukemias and monitor HIV-1 progression. The CD34+CD38- population is considered to define the most pluripotent hematopoietic stem cells. In addition to its surface expression, CD38 has been identified in the nucleus, where it may regulate calcium levels. It functions as a multi-catalytic ectoenzyme, serving roles as an ADP-ribosyl cyclase, cyclic ADP-ribose hydrolase, and possibly NAD+ glycohydrolase, or as a cell surface receptor. CD38 is involved in the activation, proliferation, and differentiation of mature lymphocytes and mediates apoptosis of myeloid and lymphoid progenitor cells. It also participates in cell adhesion, signal transduction, and calcium signaling. Antibodies to CD38 are valuable for subtyping lymphomas and leukemias, detecting plasma cells (such as in myelomas), and marking activated B and T cells. CD38 is expressed at high levels in the pancreas, liver, kidney, malignant lymphoma, and neuroblastoma. Dysfunctions in CD38 are associated with diseases like chronic lymphocytic leukemia and Richter's Syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase; 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; ADP-ribosyl cyclase 1; cADPr hydrolase 1; Cd38; CD38 antigen p45; cyclic ADP-ribose hydrolase 1; NAD+ nucleosidase; NIM-R5 antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADPRC 1; Cd38-rs1; I-19

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P56528

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12494

          View more View less

          Function(s)
          hydrolase activity, acting on glycosyl bonds phosphorus-oxygen lyase activity signaling receptor activity identical protein binding NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating
          Process(es)
          response to hypoxia positive regulation of cytosolic calcium ion concentration positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to hormone negative regulation of neuron projection development artery smooth muscle contraction positive regulation of cell growth positive regulation of B cell proliferation positive regulation of insulin secretion response to hydroperoxide T cell activation negative regulation of apoptotic process negative regulation of bone resorption negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of vasoconstriction B cell receptor signaling pathway long term synaptic depression
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0