Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CXCR4 (CD184) Antibodies

          Invitrogen

          CD184 (CXCR4) Monoclonal Antibody (2B11), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          22 Published Figures
          18 References
          View all (73) CXCR4 (CD184) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD184 (CXCR4) Monoclonal Antibody (2B11), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (22)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 23

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD184 (CXCR4) Antibody (47-9991-80) in Flow

          C57BL/6 mouse thymocytes were stained with CD4 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0041-82) and 0.125 µg of Rat IgG2b kappa Isotype Control, APC-eFluor 780 (Product # 47-4031-82) (left) or 0.125 µg of CD184 (CXCR4) Monoclonal Antibody, APC-eFluor 780 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Western Blot (WB)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Western Blot (WB)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Western Blot (WB)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD184 (CXCR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          47-9991-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 17 publications 17 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2B11

          Conjugate

          APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 805
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          756/785 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2848382

          Product Specific Information

          Description: The 2B11 monoclonal antibody reacts with mouse and human CXCR4, also known as CD184, Fusin, LESTR, or HUMSTR. Fusin is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains, and functions as a coreceptor for X4 HIV-1 entry into CD4+ cells. In addition it has been shown to play a role in lymphocyte migration. The ligand for CXCR4 is SDF1. CXCR4 is required for maintenance of granulocyte progenitors in the bone marrow and essential for B cell development. Expression of CXCR4 is different between mice and human. In the thymus CXCR4 is restricted to CD4+CD8+ cells while in the spleen predominant expression is found on B lymphocytes.

          The monoclonal antibody 2B11 recognizes the amino terminus of CXCR4 and has been reported to have functional activity; it does not block SDF1a but causes internalization of the receptor.

          Applications Reported: This 2B11 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 2B11 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thymocytes. This may be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          APC-eFluor 780 emits at 780 nm and is excited with the Red laser (633-647 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 780 nm; Laser: Red Laser.

          Target Information

          CXCR4 (Fusin, LESTR, HUMSTR) is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains, and functions as a co-receptor for X4 HIV-1 entry into CD4+ cells. CXCR4 has been proved to be the co-receptor for HIV-2's binding to CD4 through envelope glycoprotein gp 120 and promotes Env-mediated fusion of the virus. In other cases, CXCR4 can even function as the only receptor for HIV-2's binding to the CD4 host cells. CXCR4 is the receptor for the C-X-C chemokine CXCL12/SDF-1 that transduces a signal by increasing intracellular calcium ion levels and enhancing MAPK1/MAPK3 activation. CXCR4 acts as a receptor for extracellular ubiquitin; leading to enhanced intracellular calcium ions and reduced cellular cAMP levels. Also, CXCR4 is involved in hematopoiesis and in cardiac ventricular septum formation, and plays an essential role in vascularization of the gastrointestinal tract, probably by regulating vascular branching and/or remodeling processes in endothelial cells. In the CNS, CXCR4 could mediate hippocampal-neuron survival and is involved in cerebellar development. CXCR4 binds bacterial lipopolysaccharide (LPS) and mediates LPS-induced inflammatory response, including TNF secretion by monocytes. Antibodies to CXCR4 block HIV-1 and HIV-2 fusion and infection of human target cells. The amino-terminal domain and the second extracellular loop of CXCR4 serve as HIV biding sites.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CD antigen CD184; CD184; LESTR; PB-CKR; chemokine (C-X-C motif) receptor 4; chemokine (C-X-C) receptor 4; chemokine receptor 4; CXC; CXC motif chemokine; CXCR; fusin; HUMSTR; leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor; leukocyte-expressed seven-transmembrane-domain; pre-B-cell-derived chemokine receptor; SDF-1 receptor; stromal cell-derived factor 1 receptor

          View more View less

          Gene Aliases: b2b220Clo; CD184; Cmkar4; CXC-R4; CXCR-4; LESTR; PB-CKR; PBSF/SDF-1; Sdf1r

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P70658

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12767

          View more View less

          Function(s)
          actin binding G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding C-C chemokine receptor activity C-X-C chemokine receptor activity cytokine binding C-C chemokine binding ubiquitin protein ligase binding myosin light chain binding small molecule binding C-X-C motif chemokine 12 receptor activity ubiquitin binding
          Process(es)
          patterning of blood vessels ameboidal-type cell migration neuron migration kidney development positive regulation of protein phosphorylation epithelial cell development ventricular septum development chemotaxis immune response G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration germ cell development nervous system development brain development motor neuron axon guidance germ cell migration organ morphogenesis cell migration calcium-mediated signaling neurogenesis telencephalon cell migration regulation of cell adhesion regulation of cell migration positive regulation of cell migration positive regulation of vascular wound healing hematopoietic stem cell migration aorta development CXCL12-activated CXCR4 signaling pathway T cell proliferation regulation of programmed cell death myelin maintenance endothelial cell differentiation generation of neurons positive regulation of oligodendrocyte differentiation positive regulation of neurogenesis regulation of viral process regulation of chemotaxis positive regulation of chemotaxis detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain regulation of calcium ion transport cardiac muscle contraction cell chemotaxis endothelial tube morphogenesis neural precursor cell proliferation positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cytokine stimulus positive regulation of calcium ion import positive regulation of cold-induced thermogenesis response to tacrolimus positive regulation of dendrite extension positive regulation of vasculature development positive regulation of mesenchymal stem cell migration positive regulation of macrophage migration inhibitory factor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-gw77j:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0