Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD4 Antibodies

          Invitrogen

          CD4 Monoclonal Antibody (GK1.5), eFluor™ 450, eBioscience™

          Advanced Verification
          96 Published Figures
          261 References
          View all (511) CD4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD4 Monoclonal Antibody (GK1.5), eFluor™ 450, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (96)
          • Advanced Verification (1)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD4 Antibody (48-0041-80) in Flow

          Staining of C57Bl/6 splenocytes with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) FITC (Product # 11-0452-82) and 0.125 µg of Rat IgG2b K Isotype Control eFluor® 450 (Product # 48-4031-82) (left) or 0.125 µg of Anti-Mouse CD4 eFluor® 450 (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD4 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD4 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          48-0041-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 18 publications 18 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 235 publications 235 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fish, Hamster, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), eFluor™ 450, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GK1.5

          Conjugate

          eFluor™ 450 eFluor™ 450 eFluor™ 450
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 530
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 660
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          405/445 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10718403

          Product Specific Information

          Description: The GK1.5 monoclonal antibody reacts with the mouse CD4 molecule, a 55 kDa cell surface receptor expressed by a majority of thymocytes, subpopulation of mature T cells and dendritic cells. CD4 binds to MHC class II on the surface of antigen presenting cells and plays an important role both in T cell development and in optimal functioning of mature T cells. In T cells, CD4 associates with protein tyrosine kinase p56lck through its cytoplasmic tail. Binding of GK1.5 is blocked by RM4-5.

          Applications Reported: This GK1.5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This GK1.5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The CD4 antigen is involved in the recognition of MHC class II molecules and is a co-receptor for HIV. CD4 is primarily expressed in a subset of T-lymphocytes, also referred to as T helper cells, but may also be expressed by other cells in the immune system, such as monocytes, macrophages, and dendritic cells. At the tissue level, CD4 expression may be detected in thymus, lymph nodes, tonsils, and spleen, and also in specific regions of the brain, gut, and other non-lymphoid tissues. CD4 functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase, Lck. It may also function as an important mediator of direct neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcripts have been identified in this gene [RefSeq, July 2017].

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD4 antigen p55; cd4a; fCD4; L3T4 differentiation antigen protein; L3T4 surface antigen precursor; Leu-3; T-cell differentiation antigen L3T4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: L3T4; Ly-4

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P06332

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12504

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity receptor binding protein binding zinc ion binding lipid binding coreceptor activity immunoglobulin binding enzyme binding protein kinase binding MHC class II protein complex binding interleukin-16 binding interleukin-16 receptor activity MHC class II protein binding identical protein binding protein homodimerization activity protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          immune response cell adhesion cell surface receptor signaling pathway positive regulation of calcium ion transport into cytosol T cell differentiation macrophage differentiation maintenance of protein location in cell helper T cell enhancement of adaptive immune response interleukin-15-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation T cell activation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade T cell selection positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of viral entry into host cell viral entry into host cell positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway regulation of T cell activation positive regulation of T cell activation regulation of calcium ion transport positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0