Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SERPINA12 Antibodies

          Invitrogen

          Serpina12 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          View all (10) SERPINA12 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Serpina12 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Serpina12 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Serpina12 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Serpina12 Antibody (500-P256-100UG) in WB

          Western Blot: To detect Human Vaspin by Western Blot analysis Serpina12 Polyclonal Antibody (Product # 500-P256-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Vaspin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Serpina12 Antibody in Western Blot (WB)
          Serpina12 Antibody in Western Blot (WB)
          Serpina12 Antibody in ELISA (ELISA)
          Serpina12 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P256-100UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human Vaspin
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930098

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: MLKPSFSPRN YKALSEVQGW KQRMAAKELA RQNMDLGFKL LKKLAFYNPG RNIFLSPLSI STAFSMLCLG AQDSTLDEIK QGFNFRKMPE KDLHEGFHYI IHELTQKTQD LKLSIGNTLF IDQRLQPQRK FLEDAKNFYS AETILTNFQN LEMAQKQIND FISQKTHGKI NNLIENIDPG TVMLLANYIF FRARWKHEFD PNVTKEEDFF LEKNSSVKVP MMFRSGIYQV GYDDKLSCTI LEIPYQKNIT AIFILPDEGK LKHLEKGLQV DTFSRWKTLL SRRVVDVSVP RLHMTGTFDL KKTLSYIGVS KIFEEHGDLT KIAPHRSLKV GEAVHKAELK MDERGTEGAA GTGAQTLPME TPLVVKIDKP YLLLIYSEKI PSVLFLGKIV NPIGK.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Vaspin. Anti-Human Vaspin-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human Vaspin matrix

          Sandwich ELISA: To detect Human Vaspin by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human Vaspin (500-P256Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human Vaspin.

          Western Blot: To detect Human Vaspin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Vaspin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          Vaspin is a newly described adipocytokine expressed predominantly in visceral white adipose tissues. Structure analysis of vaspin predicts the presence of three beta-sheets, nine alpha-helices, and one central loop, which are distinctive structural features of Serpin family members. The serpins are irreversible ("suicidal") serine-protease inhibitors, characterized by having more than 30% sequence homology with alpha1-antitrypsin and a conserved tertiary structure, which contains an exposed reactive center loop that acts as a pseudo-substrate for the target proteinase. Members of this family play an important role in a number of fundamental biological processes, including blood coagulation, fibrinolysis, complement activation, angiogenesis, inflammation, and tumor suppression. In humans, the serpins represent approximately 2% of total serum proteins, of which 70% is alpha1-antitrypsin. Vaspin exhibits 40.2% sequence identity with alpha1-antitrypsin. Yet, its protease inhibitory activity is still unknown. Vaspin mRNA expression in visceral fat is positively correlated with BMI and percent of body fat. Administration of vaspin to obese mice improved glucose tolerance and insulin sensitivity, reflected by normalized blood glucose levels. It also led to the reversal of altered expression of diabetes-relevant adipocytokines, including leptin, adiponectin, resistin, and TNF-alpha. These findings suggest a potential clinical use for Vaspin in ameliorating certain aberrations seen in the diabetic/obesity metabolic syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: a12; OL-64; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 12; Serpin A12; serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 12; Vaspin; Visceral adipose tissue-derived serine protease inhibitor; Visceral adipose-specific serpin

          View more View less

          Gene Aliases: OL-64; SERPINA12

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IW75

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 145264

          View more View less

          Function(s)
          serine-type endopeptidase inhibitor activity protein binding peptidase inhibitor activity molecular function inhibitor activity
          Process(es)
          gluconeogenesis lipid biosynthetic process protein kinase B signaling negative regulation of gluconeogenesis positive regulation of insulin receptor signaling pathway negative regulation of lipid biosynthetic process positive regulation of protein kinase B signaling regulation of cholesterol metabolic process regulation of triglyceride metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline