Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-21 Antibodies

          Invitrogen

          IL-21 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          View all (45) IL-21 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-21 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-21 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-21 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-21 Antibody (500-P278BT-500UG) in ELISA

          Sandwich ELISA: To detect mIL-21 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of IL-21 Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P278BT-500UG) is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech IL-21 Polyclonal Antibody (Product # 500-P278-1MG) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant mIL-21. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-21 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-21 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P278BT-500UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Murine IL-21
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_3251240

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: MHKSSPQGPD RLLIRLRHLI DIVEQLKIYE NDLDPELLSA PQDVKGHCEH AAFACFQKAK LKPSNPGNNK TFIIDLVAQL RRRLPARRGG KKQKHIAKCP SCDSYEKRTP KEFLERLKWL LQKMIHQHLS.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Murine IL-21. Anti-Murine IL-21-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect mIL-21 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Murine IL-21 (500-P278) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant mIL-21.

          Western Blot: To detect mIL-21 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant mIL-21 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P278BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          IL-21 is a 17 kDa immunomodulatory cytokine produced mainly by Natural Killer Cells (NKT), T helper (Th) 17 and T follicular helper (TFH) cells. In TFH cells, IL-21 expression leads to autocrine signaling through the IL-21 receptor (IL-21R) and STAT3, which leads to additional transcriptional activation by Bcl6. As with IFN gamma for Th1 and IL-4 for Th2 cells, IL-21 is critical for TFH cell development and effector function. IL-21 plays a role in T cell-dependent B cell differentiation into plasma cells and memory cells, stimulation of IgG production and induction of apoptotic signaling in naive B cells. In Th17 cells, IL-21 expression and autocrine feedback through STAT3, IRF4 and ROR gamma t lead to upregulation of the IL-23R, thereby preparing Th17 cells for maturation and maintenance by the inflammatory cytokine IL-23. While upregulating IRF4 and ROR gamma t, IL-21 also mediates the downregulation of Foxp3. IL-21 deficient mice are protected from developing colitis upon chemical treatment by their inability to upregulate Th17-associated molecules. In comparison, elevated levels of IL-21 are present in chemically-induced colitis mouse models.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CX2; il 21; IL-21; ILN; Interleukin; Interleukin-21; Interleukin21

          View more View less

          Gene Aliases: IL-21; Il21

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9ES17

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 60505

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-2 receptor binding interleukin superfamily
          Process(es)
          B cell apoptotic process positive regulation of cytokine production positive regulation of natural killer cell cytokine production immune response positive regulation of cell proliferation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of natural killer cell differentiation positive regulation of T cell proliferation tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of interferon-gamma biosynthetic process positive regulation of B cell differentiation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity cell maturation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline