Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Thrombopoietin Antibodies

          Invitrogen

          Thrombopoietin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          1 Reference
          View all (25) Thrombopoietin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Thrombopoietin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Thrombopoietin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Thrombopoietin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Thrombopoietin Antibody (500-P49BT-50UG) in WB

          Western Blot: To detect hTPO by Western Blot analysis Thrombopoietin Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P49BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hTPO is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Thrombopoietin Antibody in Western Blot (WB)
          Thrombopoietin Antibody in Western Blot (WB)
          Thrombopoietin Antibody in ELISA (ELISA)
          Thrombopoietin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P49BT-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          -

          Immunostaining (IS)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived, 18.6 kDa Recombinant Human TPO
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930586

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: SPAPPACDLR VLSKLLRDSH VLHSRLSQCP EVHPLPTPVL LPAVDFSLGE WKTQMEETKA QDILGAVTLL LEGVMAARGQ LGPTCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQSLLGT QLPPQGRTTA HKDPNAIFLS FQHLLRGKVR FLMLVGGSTL CVRRAPPTTA VPSRTSLVLT LNEL.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human TPO. Anti-Human TPO-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect hTPO by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human TPO (500-P49) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hTPO.

          Western Blot: To detect hTPO by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hTPO is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P49BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          Thrombopoietin (TPO, THPO, MPL ligand, megakaryocyte colony-stimulating factor) is responsible for the generation of platelets through its action on hematopoietic cells committed to the megakaryocyte lineage. Binding of thrombopoietin to its receptor, MPL (CD110), initiates a signaling cascade via JAK/STAT, MAPK, and PI3K/AKT signaling pathways that leads to the proliferation and differentiation of megakaryocytes and, ultimately, to the production of platelets (thrombopoiesis). Thrombopoietin is constitutively produced by the liver and has a predicted molecular weight of 38 kDa.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-mpl ligand; Megakaryocyte colony-stimulating factor; Megakaryocyte growth and development factor; megakaryocyte stimulating factor; MGDF; ML; MPL ligand; Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand; prepro-thrombopoietin; Thrombopoietin; thrombopoietin nirs

          View more View less

          Gene Aliases: CAMT2; MGDF; MKCSF; ML; MPLLG; THC9; THCYT1; THPO; TPO

          View more View less

          UniProt ID: (Human) B7ZLR8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7066

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity hormone activity growth factor activity
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation cell proliferation positive regulation of cell proliferation megakaryocyte differentiation megakaryocyte development thrombopoietin-mediated signaling pathway positive regulation of MAPK cascade positive regulation of megakaryocyte differentiation positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade receptor signaling pathway via STAT positive regulation of hematopoietic stem cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline