Clips et fixations pour bains-marie Precision™
Thermo Scientific™

Clips et fixations pour bains-marie Precision™

Utilisez ces clips pour flacons dans les bains-marie.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)Type
512008211000 mlPince à flacons
3166216de 13 à 25 mmClip pour tube à essai
316622720 flacons de 25 ml (modèle 25) ou 48 flacons de 25 ml (modèle 50)Clip pour flacon
31662219 flacons de 125 ml (modèle 25) ou 24 flacons de 125 ml (modèle 50)Clip pour flacon
31665666 flacons de 250 ml (modèle 25) ou 14 flacons de 250 ml (modèle 50)Clip pour flacon
3166199500 mlClip pour flacon
31662002 flacons de 1 000 ml (modèle 25), 5 flacons de 1 000 ml (modèle 50)Clip pour flacon
5120081950 mlPince pour flacon
51200820500 mlPince pour flacon
51200842125 mlPince à flacons
5120084825 mlPince à flacons
51220205250 mlPince à flacons
Référence 51200821
Prix (EUR)
-
Capacité (métrique):
1000 ml
Type:
Pince à flacons

Clips et fixations à utiliser avec le système Thermo Scientific™ Precision™ .

Clips pour flacons

  • Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain-marie
  • Acier inoxydable
  • Chacun nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)

Clip pour tube à essai

  • Acier inoxydable
  • Peuvent contenir des tubes de 13 mm à 25 mm
  • Chacun nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Spécifications
À utiliser avec (équipement)À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision
Capacité1000 mL Flasks
Capacité (métrique)1000 ml
Mouvement d’agitationRéciproque
TypePince à flacons
Unit SizeEach