Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD25 Antibodies

          Invitrogen

          CD25 Monoclonal Antibody (BC96), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          30 Published Figures
          36 References
          View all (260) CD25 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD25 Monoclonal Antibody (BC96), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (30)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 31

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD25 Antibody (53-0259-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD4 Alexa Fluor® 647 and Mouse IgG1 kappa Isotype Control Alexa Fluor® 488 (Product # 53-4714-42) (left) or Anti-Human CD25 Alexa Fluor® 488 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          53-0259-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 36 publications 36 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BC96

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2043828

          Product Specific Information

          Description: The BC96 monoclonal antibody reacts with human CD25, the 55 kDa interleukin-2 receptor alpha chain (IL-2Ralpha). CD25 is expressed by early progenitors of T and B lineage as well as by activated mature T and B lymphocytes. By itself, CD25 binds IL-2 only with low affinity. However, CD25 associates with CD122 (IL-2 receptor beta chain) and CD132 (common gamma chain) to form the high affinity IL-2 receptor. CD25 plays a role in lymphocyte differentiating and activation/proliferation.

          Applications Reported: This BC96 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This BC96 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of human normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          When staining for CD25 (with emission at 518nm) it is recommended to use Alexa Fluor 488 conjugated antibodies, rather than FITC for optimal detection.

          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD25 (IL2 receptor alpha chain/IL2RA) is a cytokine that plays a role in the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine (IL2RA) is a heterotrimeric protein complex with a gamma chain also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). IL2RA, IL2R beta chain (IL2RB), and the IL2R gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric IL2RA chains result in low-affinity receptor, while homodimeric IL2RB chains produce a medium-affinity receptor. The expression of IL2 in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. IL2 is primarily produced by mature T cells. IL2 plays an important role as a growth factor, differentiation factor, and regulator of cell death. IL-2 stimulates the proliferation of B cells, augments natural killer cell activity, and inhibits granulocyte macrophage colony formation. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis-like disease, which suggests a role in the immune response to antigenic stimuli. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; il-2 receptor alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL-2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL2R subunit alpha; Il2ra antibody; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor precursor; Interleukin2 receptor subunit alpha; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD25; IDDM10; IL2R; IMD41; p55; TCGFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01589

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3559

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-2 receptor activity protein binding interleukin-2 binding
          Process(es)
          inflammatory response to antigenic stimulus regulation of T cell tolerance induction regulation of immune system process apoptotic process immune response cell surface receptor signaling pathway JAK-STAT cascade interleukin-2-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation positive regulation of T cell differentiation positive regulation of leukocyte proliferation positive regulation of leukocyte differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0