Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FOXP3 Antibodies

          Invitrogen

          FOXP3 Monoclonal Antibody (150D/E4), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          23 Published Figures
          14 References
          View all (154) FOXP3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXP3 Monoclonal Antibody (150D/E4), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (23)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 24

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXP3 Antibody (53-4774-41) in Flow

          Staining of C57BL/6 splenocytes with Anti-Mouse CD25 APC (Product # 17-0251-82) and Anti-Mouse CD4 PE (Product # 12-0041-82) followed by fixation and permeabilization using Foxp3 Staining Buffers (Product # 00-5523-00) and subsequently stained with Mouse IgG1 kappa Isotype Control Alexa Fluor® 488 (Product # 53-4714-42) (left) or Anti-Foxp3 Alexa Fluor® 488 (right). CD4+ cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXP3 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXP3 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in ChIP Assay (ChIP)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          53-4774-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 11 publications 11 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          150D/E4

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • eFluor 660
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2043861

          Product Specific Information

          Description: eBioscience offers a panel of monoclonal antibodies to different epitopes of human/primate and mouse/rat Foxp3 protein, providing useful tools for investigating the complete expression pattern of Foxp3 at the protein level, and discerning the precise subsets of Foxp3+ cells. Other antibodies to Foxp3 available from eBioscience, which have been used significantly in scientific literature, include the anti-human Foxp3 PCH101 (Product # 72-5776) and ebio7979 (Product # 12-7979), and the anti-mouse/rat Foxp3 FJK-16s (Product # 72-5775). The 150D/E4 has been mapped to the splice region in Exon 2 found in human cells. The splicing of this region has not been shown to occur in mouse. Characterization of this antibody to the splice variant has been limited to epitope mapping. It should be noted that other antibodies such as PCH101 and 236A/E7 will recognize both the spliced and full length forms of the Foxp3 protein and stain more intensely than 150D/E4 and FJK-16s in human cells.

          The 150D/E4 antibody reacts with mouse/rat/human Foxp3 also known as FORKHEAD BOX P3, SCURFIN, and JM2. Cross reactivity of this antibody to other proteins has not been determined. Foxp3, a 49-55 kDa protein, is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, and was identified as the gene defective in 'scurfy' (sf) mice. Constitutive high expression of FoxP3 mRNA has been shown in CD4+CD25+ regulatory T cells (Treg cells), and ectopic expression of Foxp3 in CD4+CD25- cells imparts a Treg phenotype in these cells.

          Applications Reported: This 150D/E4 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 150D/E4 antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol B: One-step protocol for intracellular (nuclear) proteins. This antibody can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. The staining protocol has been optimized with freshly Ficoll-prepared PBMC or mouse splenocytes. The use of lysed whole blood is not recommended.

          It is critical that this antibody be used in conjunction with the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) for flow cytometric analysis.

          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          FOXP3 (Forkhead box protein 3) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, highly conserved across mammals, and essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is 381 amino acids long, stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene, and a more specific marker of regulatory T cells. Defects in the gene encoding FOXP3 protein cause the scurfy phenotype in mice. In humans FOXP3 defects play a role in IPEX syndrome (immune dysfunction, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome), also known as X-linked autoimmunity-allergic dysregulation (XLAAD) syndrome. Transcript variants of FOXP3 encoding different isoforms have been identified. In human breast and colon cancer cells, expression of FOXP3 is regulated by p53 in response to the DNA damage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: forkhead box P3; forkhead box P3 transcript variant; FOXP3delta7; immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; immunodeficiency, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; JM2; MGC141961; MGC141963; RP23-54C14.1; scurfy; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AIID; DIETER; IPEX; JM2; PIDX; RGD1562112; scurfin; sf; XPID

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BZS1, (Mouse) Q99JB6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 50943, (Mouse) 20371, (Rat) 317382

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor activity transcription corepressor activity protein binding histone acetyltransferase binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding NF-kappaB binding NFAT protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to reactive oxygen species negative regulation of cytokine production CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell lineage commitment regulation of T cell anergy negative regulation of T cell cytokine production chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cell proliferation response to virus establishment of endothelial blood-brain barrier response to lipopolysaccharide negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of interleukin-4 production positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation T cell activation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis regulatory T cell differentiation positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of defense response to virus negative regulation of immune response response to rapamycin negative regulation of T-helper 17 cell differentiation B cell homeostasis myeloid cell homeostasis T cell mediated immunity tolerance induction tolerance induction to self antigen regulation of immunoglobulin production positive regulation of T cell tolerance induction positive regulation of T cell anergy negative regulation of chronic inflammatory response positive regulation of peripheral T cell tolerance induction gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of interleukin-5 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of transforming growth factor beta1 production positive regulation of immature T cell proliferation in thymus negative regulation of isotype switching to IgE isotypes regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of inflammatory response T cell receptor signaling pathway CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-2rlvt:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0