Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Desmoglein 2 (DSG2) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          Desmoglein 2 Monoclonal Antibody (CSTEM28), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          5 Published Figures
          7 References
          View all (29) Desmoglein 2 (DSG2) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite Desmoglein 2 Monoclonal Antibody (CSTEM28), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (5)
          Desmoglein 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Desmoglein 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Desmoglein 2 Antibody (53-9159-80) in ICC/IF

          Immunocytochemistry of fixed and permeabilized 2102EP cells using 10 µg/mL Anti-Human Desmoglein 2 Alexa Fluor® 488. Nuclei are stained with DAPI. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Desmoglein 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Desmoglein 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Desmoglein 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Desmoglein 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Desmoglein 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Desmoglein 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Desmoglein 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          53-9159-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CSTEM28

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2637280

          Product Specific Information

          This monoclonal antibody CSTEM28 reacts with human desmoglein 2 (DSG2), a type 1 transmembrane protein belonging to the cadherin family. DSG2 is expressed by epithelial cells, cardiomyocytes, endothelial progenitors, and CD34+CD45dim hematopoietic stem and progenitor cells. This adhesion molecule forms cell-cell adhesion complexes called desmosomes that provide tensile strength to tissues that experience mechanical stress. Other than its role in desmosome formation, DSG2 plays a role in barrier integrity, adhesion, migration, cell apoptosis, proliferation, vasculogenic mimicry, and intracellular signaling. DSG2-expressing endothelial progenitor cells are pro-angiogenic, suggesting a role in vasculature formation. On hematopoietic stem and progenitor cells, DSG2 expression is highest on CD38-CD90+ multi-potent cells. DSG2 expression is progressively decreased as a function of differentiation, with DSG2 expression absent on mature lymphocytes. DSG2 also serves as a receptor for adenoviruses and can be shed by mucosal barriers in the intestine.

          This CSTEM28 antibody has been tested by flow cytometric analysis of 2102ep cell line. This has also been tested by immunocytochemistry of fixed and permeabilized cells and can be used at less than or equal to 10 µg/mL. It is recommended the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Desmosomes are cell-cell junctions between epithelial, myocardial, and certain other cell types. Currently, three desmoglein subfamily members have been identified and all are members of the cadherin cell adhesion molecule superfamily. These desmoglein gene family members are located in a cluster on chromosome 18. This protein has been identified as the autoantigen of the autoimmune skin blistering disease pemphigus vulgaris.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline