Pierce™ Protein G UltraLink™ Resin
Thermo Scientific™

Pierce™ Protein G UltraLink™ Resin

La resina de proteína G Thermo Scientific Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el queMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
531252 mL
5312610 mL
Número de catálogo 53125
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 mL
Pedido a granel o personalizado
La resina de proteína G Thermo Scientific Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína G recombinante para su uso en métodos de purificación de IgG.

Características de la resina de proteína G UltraLink:

• Proteína G inmovilizada: se une específicamente a la IgG de varias especies de mamíferos, especialmente a todos los isotipos de IgG de humano, de ratón y rata.
• Capacidad estándar: la carga de capacidad estándar de proteína G inmovilizada proporciona una capacidad de unión de aproximadamente 20 mg de IgG de humano por mililitro de resina
• Resina UltraLink: el soporte a base de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media.

La resina de proteína G UltraLink se emplea para la unión y purificación de IgG mediante métodos cromatográficos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o de presión media. La proteína G es una conocida proteína de unión de anticuerpos que es especialmente útil para la purificación por afinidad de la IgG de sueros procedentes de ratones, ratas y humanos.

La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes de agarosa, el soporte UltraLink no se rompe ni colapsa cuando se somete a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.

Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
• Estabilidad pH del soporte: entre 1 y 13
• Tamaño medio de partícula: Desde 50 hasta 80 micrones
• Límite de exclusión: superior a 2 000 000 de daltons
• Área media de la superficie: superior a 250 m2 por gramo de microesferas
• Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de microesferas (> 60 % del volumen de microesferas)
• Tamaño de poro: entre 500 y 1000 angstroms (entre 50 y 100 nm)
• Velocidad lineal máxima: 3000 cm por hora
• Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: Es posible que la presión manométrica indicada en el aparato de cromatografía líquida se refiera a la presión total del sistema en lugar de a la caída de presión en la columna).

Productos relacionados
Resina de proteína G UltraLink™ Pierce™
Columnas de proteína G UltraLink™ Pierce™, 2 ml
Proteína G agarosa Pierce™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Diana de purificaciónAnticuerpos IgG
Cantidad2 mL
Tipo de columnaResina UltraLink™, Afinidad
FormatoFrasco
Línea de productosPierce, UltraLink
Tipo de productoResina
Fase estacionariaProteína G
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente.