Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Resin
Thermo Scientific™

Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Resin

Thermo Scientific Pierce Protein A/G UltraLink Harz ist ein äußerst strapazierfähiges, gekörntes Polyacrylamid-Säulenmaterial, in dem rekombinantes Protein A/G für dieWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
5313310 ml
531322 ml
Katalognummer 53133
Preis (EUR)
1.704,00
Each
Menge:
10 ml
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.704,00
Each
Thermo Scientific Pierce Protein A/G UltraLink Harz ist ein äußerst strapazierfähiges, gekörntes Polyacrylamid-Säulenmaterial, in dem rekombinantes Protein A/G für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren immobilisiert wurde.

Merkmale von Protein A/G UltraLink Harz:

Immobilisiertes Protein A/G – bindet spezifisch IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere die meisten Untertypen von humanem und Kaninchen-IgG
Standardkapazität – Beladung von immobilisiertem Protein A/G bietet ein Bindungsvermögen von ca. 20 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu vernetztem, gekörntem Agarose-Säulenmaterial für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet

Protein A/G UltraLink Harz dient zur Bindung und Aufreinigung von IgG in Chromatographieverfahren, die Gravitationsfluss, Zentrifugiersäulen oder Mitteldruckverfahren einsetzen. Protein A/G ist ein rekombinantes Fusionsprotein, das aus Antikörper bindenden Domänen von Protein A und Protein G besteht, was die Antikörper-Aufreinigung von Serumproben verschiedener Tierarten ermöglicht.

UltraLink Harz ist ein hydrophiler, unbeladener, stark vernetzter, starrer und poröser Azlacton-aktivierter Polyacrylamid-Hochleistungsträger. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Agarosegranulat-Trägern werden UltraLink-Träger bei hohen Durchflussraten mit einem Druck über 25 psi nicht beschädigt oder zusammengedrückt.

Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
• Unterstützung der pH-Stabilität: 1 bis 13
• Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
• Ausschlussgrenze: Mehr als 2.000.000 Dalton
• Durchschnittliche Oberfläche: Mehr als 250 m2 pro Gramm Beads
• Durchschnittliches Porenvolumen: Mehr als 1,2 ml pro Gramm Beads (> 60 % des Beadvolumens)
• Porengröße: 500 bis 1.000 Angström (50 bis 100 nm)
• Maximale lineare Geschwindigkeit: 3000 cm pro Stunde
• Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).

Ähnliche Produkte
Pierce™ Protein A/G Plus UltraLink™ Harz
Pierce™ Protein A/G-Agarose
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
AufreinigungszielIgG-Antikörper
Menge10 ml
SäulentypUltraLink™ Harz, Affinität
FormatFlasche
ProduktliniePierce, UltraLink
ProdukttypHarz
Stationäre PhaseProtein A/G
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Nach Erhalt bei -4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.