Pierce™ Protein A/G Plus UltraLink™ Resin
Thermo Scientific™

Pierce™ Protein A/G Plus UltraLink™ Resin

La resina de proteína A/G Thermo Scientific Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el queMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
531352 ml
Número de catálogo 53135
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 ml
Pedido a granel o personalizado
La resina de proteína A/G Thermo Scientific Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína A/G recombinante a alta densidad para su uso en métodos de purificación de IgG.

Características de la resina de proteína G Plus UltraLink:

• Proteína A/G inmovilizada: combina el dominio de unión de IgG tanto de la proteína A y de la proteína G, lo que permite la purificación de numerosas subclases y especies de IgG.
• Alta capacidad: esta variedad «Plus» tiene una carga densa de proteína A/G inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de al menos 28 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
• Resina UltraLink: el soporte a base de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media.

La resina de proteína A/G Plus UltraLink se utiliza para la unión y purificación de alta capacidad de IgG en métodos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o cromatografía de media presión. La proteína A/G es una proteína de fusión recombinante que tiene los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G, lo que permite la purificación de anticuerpos a partir de muestras de suero de diferentes especies.

La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes de agarosa, el soporte UltraLink no se rompe ni colapsa cuando se somete a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.

Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
• Estabilidad pH del soporte: entre 1 y 13
• Tamaño medio de partícula: Desde 50 hasta 80 micrones
• Límite de exclusión: superior a 2 000 000 de daltons
• Área media de la superficie: superior a 250 m2 por gramo de microesferas
• Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de microesferas (> 60 % del volumen de microesferas)
• Tamaño de poro: entre 500 y 1000 angstroms (entre 50 y 100 nm)
• Velocidad lineal máxima: 3000 cm por hora
• Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: Es posible que la presión manométrica indicada en el aparato de cromatografía líquida se refiera a la presión total del sistema en lugar de a la caída de presión en la columna).

Productos relacionados
Resina de proteína A/G Pierce™ UltraLink™
Agarosa de proteína A/G Plus Pierce™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Diana de purificaciónAnticuerpos IgG
Cantidad2 ml
Tipo de columnaResina UltraLink™, Afinidad
FormatoFrasco
Línea de productosPierce, UltraLink
Tipo de productoResina
Fase estacionariaProteína A/G
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar la resina a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.