Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD20 Antibodies

          Invitrogen

          CD20 Monoclonal Antibody (2H7), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          16 Published Figures
          16 References
          View all (244) CD20 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD20 Monoclonal Antibody (2H7), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (16)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 17

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD20 Antibody (58-0209-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with CD3 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0038-42) and Mouse IgG2b kappa Isotype Control, Alexa Fluor 532 (Product # 58-4732-81) (left) or CD20 Monoclonal Antibody, Alexa Fluor 532 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD20 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD20 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD20 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          58-0209-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 13 publications 13 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2H7

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 745
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 810
          • Pacific Orange
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          534/553 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2815265

          Product Specific Information

          Description: The 2H7 monoclonal antibody reacts with human CD20, a 33-36 kDa transmembrane protein. CD20 is expressed by developing B cells as well as mature B cells but not plasma cells. CD20 has been detected at low levels on a small subset of mature T cells. It is suggested that CD20 plays a role in B-cell activation.

          Applications Reported: This 2H7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 2H7 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Alexa Fluor 532 is excited with the Green laser (532 nm) and emits at 561 nm. This cannot be used with the Yellow-Green laser (561 nm). We recommend using a 560/14 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 532 nm; Emission: 561 nm; Laser: Green Laser

          Target Information

          CD20 is a non-glycosylated surface phosphoprotein that has a molecular weight range of 33-37 kDa depending on the degree of phosphorylation. CD20 is expressed on mature and most malignant B cells, in a subpopulation of T lymphocytes and follicular dendritic cells. CD20 expression on B cells is synchronous with the expression of surface IgM and it regulates transmembrane calcium conductance, cell cycle progression and B-cell proliferation. CD20 is also associated with lipid rafts, but the intensity of this association depends on extracellular triggering, employing CD20 conformational change, and/or BCR (B cell antigen receptor) aggregation. After the receptor ligation, BCR and CD20 colocalize and then rapidly dissociate before BCR endocytosis, whereas CD20 remains at the cell surface. CD20 serves as a useful target for antibody-mediated therapeutic depletion of B cells, as it is expressed at high levels on most B-cell malignancies, but does not become internalized or shed from the plasma membrane following monoclonal antibody treatment. Diseases associated with CD20 dysfunction include Ms4a1-related common variable immune deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: APY; ATOPY; B-lymphocyte cell-surface antigen B1; CD20 antigen; CD20 receptor; Fc epsilon receptor I beta chain; Fc Fragment of IgE high affinity I receptor for beta polypeptide; FCER1B; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit beta; IgE Fc receptor subunit beta; IGEL; IGER; IGHER; LEU16; leukocyte surface antigen Leu-16; Ly44; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1; MGC3969; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B1; Bp35; CD20; CVID5; FMC7; LEU-16; S7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11836

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 931

          View more View less

          Function(s)
          epidermal growth factor receptor binding protein binding immunoglobulin binding MHC class II protein complex binding identical protein binding
          Process(es)
          store-operated calcium entry humoral immune response cell surface receptor signaling pathway B cell differentiation B cell proliferation B cell activation B cell receptor signaling pathway protein tetramerization calcium ion import into cytosol positive regulation of calcium ion import across plasma membrane
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0