Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD45 Antibodies

          Invitrogen

          CD45 Monoclonal Antibody (30-F11), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          97 Published Figures
          275 References
          View all (470) CD45 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD45 Monoclonal Antibody (30-F11), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD45 Antibody (58-0451-80) in Flow

          Staining of C57BL/6 bone marrow cells with Anti-Mouse TER-119 PE (Product # 12-5921-82) and 0.125 µg of Rat IgG2b K Isotype Control Alexa Fluor® 532 (Product # 58-4031-80) (left) or 0.125 µg of Anti-Mouse CD45 Alexa Fluor® 532 (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          58-0451-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 40 publications 40 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 221 publications 221 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          30-F11

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 745
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          534/553 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11219868

          Product Specific Information

          Description: The 30-F11 monoclonal antibody reacts with all isoforms of mouse CD45, also known as Leukocyte Common Antigen (LCA). CD45 is expressed by all hematopoietic cells excluding mature erythrocytes and platelets. The cytoplasmic portion of CD45 has tyrosine phosphatase enzymatic activity and plays an important role in activation of lymphocytes.

          Applications Reported: This 30-F11 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 30-F11 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone mmarrow cells. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Alexa Fluor® 532 is excited with the Green laser (532 nm) and emits at 561 nm. This cannot be used with the Yellow-Green laser (561 nm). We recommend using a 560/14 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Excitation: 532 nm; Emission: 561 nm; Laser: Green Laser

          Target Information

          CD45 (LCA, leukocyte common antigen) is a receptor-type protein tyrosine phosphatase (PTP) ubiquitously expressed in all nucleated hematopoietic cells, comprising approximately 10% of all surface proteins in lymphocytes. CD45 is absent on non-hematopoietic cell lines, normal and malignant, non-hematopoietic tissues. CD45 glycoprotein is crucial in lymphocyte development and antigen signaling, serving as an important regulator of Src-family kinases. CD45 protein exists as multiple isoforms as a result of alternative splicing, differ in their extracellular domains but share identical transmembrane and cytoplasmic domains. CD45RA is an isoform of the CD45 complex and has restricted expression between different subtypes of lymphoid cells. CD45 isoforms differ in their ability to translocate into the glycosphingolipid-enriched membrane domains and their expression depends on cell type and physiological state of the cell. CD45 has been shown to be an essential regulator of T- and B-cell antigen receptor signaling and suppresses JAK kinases to regulate cytokine receptor signaling. CD45 is also important in promoting cell survival by modulating integrin-mediated signal transduction pathway, DNA fragmentation during apoptosis and inhibition or upregulation of various immunological functions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 200 kDa T-cell leukocyte common antigen isoform; CD 45; CD45; Ly5; glycoprotein isoform Ly-5; leukocyte common antigen; lymphocyte antigen 5; lymphocyte common antigen; T200 glycoprotein; T220 and B220; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B220; Cd45; CD45R; L-CA; loc; Ly-5; Lyt-4; T200

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P06800

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 19264

          View more View less

          Function(s)
          protein tyrosine phosphatase activity transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase activity receptor binding protein binding heparin binding protein kinase binding protein tyrosine kinase inhibitor activity ankyrin binding spectrin binding identical protein binding heparan sulfate proteoglycan binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter natural killer cell differentiation negative regulation of T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity negative regulation of cytokine-mediated signaling pathway hematopoietic progenitor cell differentiation positive regulation of immunoglobulin production positive regulation of T cell mediated immunity regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin negative regulation of protein kinase activity protein dephosphorylation negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration leukocyte cell-cell adhesion signal transduction response to gamma radiation regulation of gene expression dephosphorylation B cell differentiation T cell differentiation positive regulation of B cell proliferation negative regulation of protein autophosphorylation regulation of interleukin-8 production negative regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion T cell proliferation B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade cell cycle phase transition plasma membrane raft distribution positive thymic T cell selection negative thymic T cell selection positive regulation of T cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation negative regulation of JAK-STAT cascade positive regulation of alpha-beta T cell proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes bone marrow development stem cell development negative regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of antigen receptor-mediated signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol defense response to virus regulation of cell cycle positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway positive regulation of hematopoietic stem cell migration positive regulation of stem cell proliferation regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0