Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BAX Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Bax (Apoptosis Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BAX/9925R)

          View all (80) BAX antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Bax (Apoptosis Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BAX/9925R)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Bax (Apoptosis Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Bax (Apoptosis Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Bax (Apoptosis Marker) Antibody (581-RBM8-P1ABX) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human liver stained with BAX Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BAX/9925R). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Bax (Apoptosis Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Bax (Apoptosis Marker) Antibody in Western Blot (WB)
          Bax (Apoptosis Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Bax (Apoptosis Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BAX/9925R)

          Product Details

          581-RBM8-P1ABX

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BAX/9925R

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa 1-100) of human BAX protein (exact sequence is proprietary).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          BAX is a members of the Bcl-2 Family and plays an important role in regulation of apoptosis. Whereas Bcl-2 is commonly regarded as an anti-apoptotic protein, BAX is considered to have a pro-apoptotic function. Regulation of apoptosis is supposed to involve both homo- and heterodimerization of different isoforms of BAX and Bcl-2. The Bax gene encodes different isoforms including Bax alpha (21 kDa) and Bax beta (24 kDa), whereas both isoforms contain the BH1, BH2 and BH3 domains, Bax beta has a unique carboxyl terminus and does not contain a hydrophobic transmembrane domain. Bcl-2 is also expressed in different Isoforms. Bcl-2 beta differs in the 3' UTR and coding region compared to variant alpha. Bcl-2 beta is shorter (22 kDa) and has a distinct C-terminus compared to Bcl-2 alpha (26 kDa). BAX is a member of the BCL-2 family of proteins, which function as regulators of apoptosis. Overexpression of BAX functions to promote cell death. BAX can form homodimers and is also able to heterodimerize with other BCL-2 related proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternatively spliced; Bax zeta; Baxdelta2(G7); Baxdelta2(G8)-RFS protein; Baxdelta2G9; Baxdelta2G9omega; Baxdelta2omega; bcl-2-like protein 4; BCL2 associated X protein; BCL2-associated X protein omega; bcl2-L-4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BCL2L4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07812

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 581

          View more View less

          Function(s)
          protein binding lipid binding channel activity Hsp70 protein binding identical protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity chaperone binding BH3 domain binding
          Process(es)
          B cell apoptotic process release of cytochrome c from mitochondria apoptotic process mitochondrial fusion extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage apoptotic mitochondrial changes response to toxic substance establishment or maintenance of transmembrane electrochemical gradient negative regulation of mitochondrial membrane potential positive regulation of protein complex assembly negative regulation of protein binding endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis release of matrix enzymes from mitochondria cellular response to stress cellular response to unfolded protein regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process mitochondrial fragmentation involved in apoptotic process regulation of mitochondrial membrane potential intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand intrinsic apoptotic signaling pathway execution phase of apoptosis fibril organization cellular response to virus positive regulation of apoptotic DNA fragmentation regulation of intracellular signal transduction positive regulation of IRE1-mediated unfolded protein response B cell receptor apoptotic signaling pathway regulation of apoptotic signaling pathway positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-p95z8:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline