Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Cyclin D1 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Monoclonal Antibody (CCND1/809)

          View all (106) Cyclin D1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Monoclonal Antibody (CCND1/809)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody (595-MSM2-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Mantle Cell Lymphoma stained with Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody (CCND1/809). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cyclin D1 (G1-Cyclin and Mantle Cell Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Product Details

          595-MSM2-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CCND1/809

          Immunogen

          Recombinant human CCND1 protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Cyclin D1 (PRAD-1, bcl-1) is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. Cyclin D1 is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL). In addition, cyclin D1 positively regulates protein phosphorylation, mammary gland epithelial cell proliferation, and fat cell differentiation. In humans, the CCND1 gene encoding cyclin D1 is present on chromosome 11. Cyclin D1 is a cytoplasmic and nuclear protein that is synthesized during G1 phase and assembles with either cyclin-dependent kinase 4 (CDK4) or CDK6 in response to growth factor stimulation. D-type cyclin-CDK complexes act to inactivate the growth-suppressive function of the Rb protein through its phosphorylation, and titrate CDK inhibitors such as p21Cip1 and p27Kip1. Without growth factor-mediated stimulation, Cyclin D1 is unstable, and undergoes ubiquitin-mediated degradation, which is triggered by its phosphorylation. Cyclin D1 destabilization participates in G1/S phase arrest. The Cyclin D1 protein belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance throughout the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. Cyclin D1 forms a complex with and functions as a regulatory subunit of CDK4 or CDK6, whose activity is required for cell cycle G1/S transition. The Cyclin D1 protein has been shown to interact with tumor suppressor protein Rb and the expression of this gene is regulated positively by Rb. Mutations, amplification and overexpression of this gene, which alters cell cycle progression, are observed frequently in a variety of tumors and may contribute to tumorigenesis. Cyclin D1 has been successfully employed and is a promising tool for further studies in both cell cycle biology and cancer associated abnormalities.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell CLL/lymphoma 1; B-cell lymphoma 1 protein; BCL-1; BCL-1 oncogene; CCND1; CCND1 protein; cDNA; FLJ93625; G1/S-specific cyclin-D1; mRNA; parathyroid adenomatosis 1; PRAD-1; PRAD1 oncogene; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BCL1; CCND1; D11S287E; PRAD1; U21B31

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P24385

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 595

          View more View less

          Function(s)
          transcription corepressor activity protein kinase activity protein binding kinase activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase regulator activity enzyme binding protein kinase binding histone deacetylase binding protein serine/threonine kinase activator activity macromolecular complex binding cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activator activity proline-rich region binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter re-entry into mitotic cell cycle liver development cellular response to DNA damage stimulus lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to iron ion response to X-ray positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle Wnt signaling pathway neuron differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation endoplasmic reticulum unfolded protein response organ regeneration mitotic G1 DNA damage checkpoint response to magnesium ion response to estradiol response to vitamin E Leydig cell differentiation mammary gland epithelial cell proliferation positive regulation of mammary gland epithelial cell proliferation negative regulation of neuron apoptotic process response to estrogen response to leptin fat cell differentiation response to ethanol response to steroid hormone cell division response to glucocorticoid response to corticosterone response to calcium ion regulation of cell cycle mammary gland alveolus development response to UV-A liver regeneration positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of mitotic cell cycle phase transition regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline