Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MEK2 Antibodies

          Rockland

          MEK2 C-Term Polyclonal Antibody

          View all (74) MEK2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MEK2 C-Term Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MEK2 C-Term Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MEK2 C-Term Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MEK2 C-Term Antibody (600-401-GQ2S) in IHC (P)

          Immunohistochemistry with anti-MEK2 (N-Term) antibody showing positive staining in human glioblastoma tissue at 20x and 40x (B & C). Staining was performed on Leica Bond system using the standard protocol. Formalin fixed/paraffin embedded tissue sections were subjected to antigen retrieval and then incubated with rabbit anti-MEK2 (N-Term) antibody 600-401-GN8 at 1:100 dilution for 60 minutes. Biotinylated A... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MEK2 C-Term Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MEK2 C-Term Antibody in Western Blot (WB)
          MEK2 C-Term Antibody

          Product Details

          600-401-GQ2S

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1.0 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          5.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Anti-MEK2 Antibody was produced in rabbits by repeated immunizations with synthetic peptide corresponding to amino acid residues near the C-terminus conjugated to KLH.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.09 mg/mL

          Amount

          27.25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.02M potassium phosphate, pH 7.2, with 0.15M NaCl

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Store vial at -20° C prior to opening. Aliquot contents and freeze at -20° C or below for extended storage. Avoid cycles of freezing and thawing. Centrifuge product if not completely clear after standing at room temperature. This product is stable for several weeks at 4° C as an undiluted liquid. Dilute only prior to immediate use.

          Directed against human MEK2 protein. Cross reactivity is expected to occur with human, mouse and rat based on sequence identity of the peptide immunogen. This antibody does not react with the MEK1 isoform.

          Target Information

          MAP2K2 (MEK2) is a dual specificity serine/threonine kinase that is known to play a critical role in mitogen growth factor signal transduction. Mitogen activated protein kinase 2 (MEK2 or MAPKK2) is a member of a family of tyrosine/threonine protein kinases that activate the ERK1 and 2 and MAPK enzymes by phosphorylating both residues within the threonine/glutamate/tyrosine (TEY) motif in the activation loop. MEK1 and 2 are also activated by dual phosphorylation, which occurs on serine 218 and 222, in the activation loop of the MEK. Threonine 292 of MEK1 is phosphorylated by ERK 2, which serves as a negative feedback loop by suppressing activation of MEK1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2; ERK activator kinase 2; ERK kinase 2; FLJ26075; MAP kinase kinase 2; MAP kinase/Erk kinase; MAP2K1; MAPK; MAPK/ERK kinase 1; MAPK/ERK kinase 2; MAPKK 1; MAPKK 2; MEK 1; MEK 2; MEK-1; MEK-2; MEK2; mitogen activated protein kinase kinase 2; mitogen-activated protein kinase kinase 2, p45; MKK1; OTTHUMP00000165827; PRKMK1; protein kinase, mitogen activated, kinase 2, p45; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA589381; CFC4; MAP2K2; MAPKK2; MEK2; MK2; MKK2; PRKMK2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P36507, (Rat) P36506, (Mouse) Q63932

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5605, (Rat) 58960, (Mouse) 26396

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase activity protein serine/threonine/tyrosine kinase activity protein tyrosine kinase activity MAP-kinase scaffold activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity PDZ domain binding protein serine/threonine kinase activator activity metal ion binding binding, bridging scaffold protein binding protein serine kinase activity protein complex scaffold transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade heart development positive regulation of gene expression Schwann cell development thyroid gland development regulation of stress-activated MAPK cascade peptidyl-serine autophosphorylation ERBB2-ERBB3 signaling pathway myelination positive regulation of transcription, DNA-templated insulin-like growth factor receptor signaling pathway thymus development regulation of axon regeneration positive regulation of axonogenesis face development lung morphogenesis trachea formation epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of protein serine/threonine kinase activity regulation of Golgi inheritance positive regulation of cell motility regulation of early endosome to late endosome transport activation of MAPK activity protein phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation regulation of protein phosphorylation phosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline